Merck
高純度生化学試薬
液体の入った2つのビーカーと、粉末の入ったペトリ皿。
高純度生化学試薬
BioUltra、BioXtra、BioPerformance Certified-生化学試薬
生物学的研究の試薬として用いられる生化学試薬は、信頼性の高い実験結果を確実に得るために高純度でなければなりません。BioUltraおよびBioXtraグレードは、微量元素(金属)がほとんど含まれていない生化学試薬を必要とする研究に適した選択肢です。これらのプレミアムグレードの生化学試薬は、以下について広範に試験されています。
  • ICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析)またはICP-OES(誘導結合プラズマ発光分析)による金属性および非金属性微量元素。その他の一般的検査には、外観、溶解性、不溶性物質、UV、pH、IR、分子組成(GC、HPLC、TLC、NMR)などがあります。
  • 生物活性評価も実施されており、ヌクレアーゼ、プロテアーゼ、ニッカーゼ、ホスファターゼを含有せず、エンドトキシンは低量です。
BioPerformance Certifiedグレードの生化学試薬は、細胞培養、分子生物学、診断などの重要なライフサイエンス用途について試験されています。DNアーゼ、RNアーゼ、プロテアーゼ、ニッカーゼ、細胞毒性、エンドトキシン濃度について試験されています。
下記の各グレードをクリックすると、該当するグレードの生化学試薬製品リストが表示されます。
BioUltraグレードの生化学試薬は、核酸研究、タンパク質発現、形質転換/トランスフェクション、電気泳動、PCR、バッファー溶液、プレミックス製剤など、特に高感度の分子生物学用途の厳しい要件を満たすために、明確に定義された純度基準の厳格な試験を受けています。
BioXtraグレードの金属を含まない生化学試薬および研究用試薬は、イムノアッセイ、タンパク質精製、形質転換、クロマトグラフィーなどの細胞培養用途に必要な低不純物レベルを確保するために、厳格な純度試験および専用の適合性試験を受けています。
分子生物学、細胞培養、および/または電気泳動などの複数のライフサイエンス用途で使用できるように試験され、事前に評価を行っています。