I2536
ICI 192605
≥98% (HPLC)
別名:
(4Z)-rel-, 4(Z)-6-(2-o-クロロフェニル-4-o-ヒドロキシフェニル-1,3-ジオキサン-cis-5-yl) ヘキセン酸, 4-ヘキセン酸, 6-[(2R,4R,5S)-2-(2-クロロフェニル)-4-(2-ヒドロキシフェニル)-1,3-ジオキサン-5-イル]-
サイズを選択してください
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)CC\C=C/C[C@H]1CO[C@H](O[C@H]1c2ccccc2O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C22H23ClO5/c23-18-11-6-4-9-16(18)22-27-14-15(8-2-1-3-13-20(25)26)21(28-22)17-10-5-7-12-19(17)24/h1-2,4-7,9-12,15,21-22,24H,3,8,13-14H2,(H,25,26)/b2-1-/t15-,21+,22+/m0/s1
InChI Key
WHUIENZXNGAHQI-YGPRPMEGSA-N
1 of 4
当該品目 | SML2687 | SML2121 | A8227 |
---|---|---|---|
assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble |
originator AstraZeneca | originator - | originator - | originator GlaxoSmithKline |
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I2536-5MG:
I2536-VAR:
I2536-BULK:
I2536-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research