Merck
M8787
塩化マグネシウム 溶液
PCR Reagent, 25 mM MgCI2 solution for PCR
別名:
PCR optimization
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
MgCl2
CAS番号:
分子量:
95.21
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
liquid
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 1.5 mL
concentration
25 mM±1 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
General description
塩化マグネシウム溶液は、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の最適化に適しています。塩化マグネシウムは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)のマグネシウムイオン源として機能します。プライマー-テンプレートのアニーリングの温度、正確さ、特異性、および収量に影響を及ぼします。過剰量のマグネシウムは、非特異産物の増加を引き起こしますが、マグネシウム不足は収量低下をもたらします。
Application
塩化マグネシウム溶液は、以下の成分として使用されています:
  • ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)の増幅ミックス
  • ISSR(inter simple sequence repeats)-PCRの増幅ミックス
  • 16S-23S rRNA遺伝子の内部転写スペーサー(ITS)PCR増幅および制限酵素分析(ITS-PCR-RFLP)における反応バッファー
  • 逆転写cDNAを増幅するための定量逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(qRT-PCR)のPCRマスターミックス
  • 遺伝子発現を評価するためのRT-PCRの反応ミックス
ポリメラ-ゼ連鎖反応の最適化用です。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 塩化マグネシウム 溶液
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)