安全性情報
S300HR
Sigma-Aldrich
Sephacryl® Size Exclusion Resin
300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
別名:
ポリ([アリルデキストラン]-co-N,N-メチレンビスアクリルアミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
product name
セファクリル®, 300-HR, MW range 10-1500 kDa (globular proteins), MW range 1-400 kDa (dextrans)
品質水準
詳細
stability: stable to 0.2M NaOH
形状
suspension (20% aqueous ethanol)
特徴
autoclavable
マトリックス
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
粒径
25-75 μm (wet)
ポアサイズ
1-400 kDa MW range (dextrans)
10-1500 kDa MW range (globular proteins)
適合性
mode of use size exclusion chromatography
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S300HR-750ML′の更新された製品番号は、GE17-0599-01です。
  • 膨潤済みです。20%含水エタノールに懸濁されています。
  • オートクレーブ処理可能
  • 0.2 N 水酸化ナトリウム(NaOH)に安定です。
  • 冷蔵保存(2~8°C)。
アプリケーション
セファクリル®は、ゲル濾過クロマトグラフィー、タンパク質クロマトグラフィー、樹脂および分離媒体に使用されています。セファクリル®は、鎌形赤血球病の医薬品開発のため、新たな高収量スクリーニング分析法の開発に使用されました。またセファクリル®は、ヒツジ膵臓エラスターゼ並びにヒト尿由来のリゾチームの精製および特性解析にも使用されています。
サイズ排除クロマトグラフィーにおいて、HRグレードは粒子径が小さく、粒度分布が狭いため、流速が速いほど効率的に分離できます。球状タンパク質およびデキストランに対し推奨される分画範囲を一覧にしています。
法的情報
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S300HR-PM:
S300HR-250ML:4548173956695
S300HR-VAR:
S300HR-BULK:
S300HR-750ML:4548173956701
S300HR-100ML:4548173956688