Merck
クロマト用担体・周辺パーツ
特定のクロマトグラフィーアプリケーション用に異なる充てん剤が充てんされたLPLCカラム。
メルクは、さまざまな用途にわたりLPLC分離に役立つように綿密に設計された多種多様な高品質培地とアクセサリーを広範に取り揃えています。生体分子の精製、タンパク質クロマトグラフィー、低分子の分離のいずれであっても、メルクのLPLC製品は卓越した性能と信頼性をもたらします。
セクションの概要
樹脂吸着剤
メルクが提供する樹脂吸着剤には、アルミナ、カーボン、疎水性デキストラン、Florisil®脂質除去剤、ポリマー吸着剤、シリカ、ボンドシリカなどがあります。均一な粒子径、最適化されポア構造、広い表面積、耐薬品性により、高い選択性、優れた吸着能、頑健な安定性を実現します。メルクのSupelpak 樹脂、XAD 樹脂、 AmberLite 樹脂、AmberChrom 樹脂、AmberSep 樹脂、DIAION樹脂、Carboxen 樹脂、SEPABEADS 樹脂をご覧ください。
アフィニティー樹脂
メルクのアフィニティークロマトグラフィー充填剤には、アクリルビーズ、アガロース、セルロースToyopearl®樹脂などがあり、これらは高い結合能、機械的安定性、一貫した性能を持つため、イオン強度の変化による収縮や膨潤のない迅速で確実な生体分子の精製を可能にします。
ゲルろ過樹脂
メルクのゲルろ過(サイズ排除)クロマトグラフィー用樹脂は、高い分離能力、広い分子量範囲、卓越した化学的安定性を実現します。これらの樹脂は、サイズにより生体分子を正確かつ効率的に分離するため、高純度のタンパク質、核酸、その他の巨大分子を高い回収率で得ることができます。再現性のある結果で非特異的結合とさまざまなバッファーとの適合性が見られます。ブランドには、 Sephadex® 樹脂、Avicel® 樹脂、Sepharose® 樹脂などがあります。
イオン交換
微細孔(ゲル型)イオン交換体と巨大網状構造(マクロポーラス型)イオン交換体を提供しています。ゲル型イオン交換樹脂では、高い交換能、微孔構造(孔径は30オングストローム以下)、酸、塩基、酸化剤、温度影響に対する高い耐性が見られます。マクロポーラス型イオン交換樹脂は、イオン交換能向上のための大きな孔径と化学的・温度・機械的ストレスの下での高い安定性を持ち、迅速な再生が可能であるため、長期的性能を確保しながら高分子量の汚染物質に対処するのに最適です。
  • 強酸性カチオン交換体:強酸性カチオン交換樹脂は、酸、塩基、有機溶媒、還元・酸化剤に対して非常に安定しています。その電離度は超強酸に匹敵し、0~14のpH範囲にわたり有効です。
  • 強塩基性アニオン交換体:酸、塩基、溶媒、還元・酸化剤に対して非常に耐性が高いため、再生を増強し、ケイ酸吸着をやや抑制できます。その交換能はpHに左右されず、電離度はアルカリ性水酸化物に匹敵します。
  • 弱酸性カチオン交換体:強アルカリや溶媒に耐性があり、pH範囲6~14で良好に機能します。電離度は、酢酸に匹敵するため、時間をかけて希無機酸で効果的に再生できます。
  • 弱塩基性アニオン交換体:pH範囲0~7で効果的で、優れた再性能があります。NaOH、Na2CO3、またはNH3で簡単に再生できて、理論容量の損失を最小限に抑えながらコスト効率を確保できるため、コスト効率が高く環境にやさしい樹脂用途に最適です。
  • 混合ベッドイオン交換体:メルクの高容量ミックスベッド樹脂には、強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂があり、これらは均一な粒径分布を持ちます。ミックスベッド樹脂は、樹脂の消耗を簡単にモニタリングできるように便利なカラーインジケーターがついています。また、水からイオン不純物を効率的かつ一貫して除去するために、優れた再生可能性、化学的適合性、耐久性能も発揮します。
  • キレート樹脂:金属イオンと配位共有結合を形成できる官能基を含む合成ポリマービーズです。さまざまな工業プロセスにおいて、金属イオンを選択的に除去・精製するために使用されています。
  • 核樹脂:原子力発電所、研究ラボ、核廃棄物管理施設における放射性物質の精製・処理のための特殊イオン交換樹脂です。
関連資料
  • Article: Selection Guide for Polymeric Resins
    Polymeric resins offer research-scale separations and purification applications, including various adsorbent types.
  • Brochure: Resins Selection Guide
    LPLC is a versatile chromatographic technique that has evolved from using open columns and gravity to incorporating pumps and instrumentation. It offers a wide range of media, packed and empty columns, filters, injectors, valves, and tubing. The guide also covers Carboxen® Synthetic carbons, highly engineered derivatized resins with functions in adsorption and hydrophobic interaction chromatography.