Merck
20489
Supelco
洗浄済み銅管
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
別名:
洗浄済み銅チューブ, 1/4インチ, 50フィートコイル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115720
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
copper tubing (GC plumbing quality)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
チューブ類L × 外径 × 内径
50 ft × 1/4 in. (6.35 mm) × 0.190 in. (4.83 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ASTM B-280仕様に従って溶媒洗浄を行い、弊社独自の洗浄によって残留炭化水素を取り除きます。ほとんどのGC配管用途に使用します。
アプリケーション
Copper tubing maybe used in the study of paramagnetic resonance spectra of free radicals in liquids like hydrogen peroxide and alcohols.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paramagnetic resonance study of liquids during photolysis: Hydrogen peroxide and alcohols.
Livingston R and Zeldes H.
J. Chem. Phys. , 44 (3), 1245-1259 (1966)
Keunhong Jeong et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 56(11), 1089-1093 (2018-06-02)
Parahydrogen is a potentially significant source of hyperpolarization. However, a heat exchanger at an ultralow temperature, which is normally sustained wastefully using liquid nitrogen, is essential for the generation of hyperpolarized parahydrogen. In order to cut down on the use