物質
fused silica
品質水準
認証
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
パラメーター
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:シアノプロピルフェニル官能基の置換により相の極性が高くなっているため、他の相にはない独特な選択性を有しています。このカラムはECD、NPD、およびMSD検出器を使用する系で良好に機能するため、多くの場合、アルコール、酸素化物、薬剤、殺虫剤、およびPCB用途に使用されます。
USPコード:このカラムは、USP G46の要件を満たしています。
相:
USPコード:このカラムは、USP G46の要件を満たしています。
相:
- 結合済み
- ポリ(14%シアノプロピルフェニル/86%ジメチルシロキサン)
- ≤内径0.32 mm:室温以下~280°C(等温またはプログラム温度)
- ≥内径0.53 mm:室温以下~260°C(等温またはプログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for SPEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)