추천 제품
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
mp
74-77 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)c(OCC)c1
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9-5-7(6-10)3-4-8(9)11/h3-6,11H,2H2,1H3
InChI key
CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
293.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
145 °C - closed cup