분석
≥97.0% (GC)
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
30-32 °C (lit.)
작용기
Boc
amine
bromo
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
BrCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable