주요 문서
383198
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
동의어(들):
Tungsten(VI) oxychloride, Wolfram(VI) dichloride dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
WCl2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
286.74
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99%
양식
powder
SMILES string
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
InChI key
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)