고순도 염
당사의 고순도 이온 화합물은 고체 상태, 졸-겔 그리고 열수 및 극초단파 보조 기술 등의 기타 기술을 포함한 다양한 합성 방법에서 최적의 염 전구체 역할을 합니다. 배터리, 태양광 전지, 촉매, 연료 전지, 용융 염 반응기, 센서 등의 응용분야에 사용되는 나노 소재, 복합체 및 무기 복합체를 합성하는 데 이상적입니다.
섹션 개요
Products
초고순도염
초고순도 소재는 우수한 성능과 품질이 가장 중요한 연구, 신기술 개발 및 첨단 제품 제조에 필수적입니다. 당사의 포트폴리오는 순도 레벨이 99.998%를 초과하고, 미량 금속 불순물이 백만 분의 10 ppm 미만인 염을 포함합니다. 당사의 ISO 9001 품질 관리 시스템은 신뢰할 수 있는 성능을 위해 높은 배치 간 일관성을 보장하며 배치별 시험성적서(CoA)가 함께 제공됩니다.
AnhydroBeads™ 염류
당사의 AnhydroBeads™ 염류는 고순도, 단순 분산, 그리고 자유 유동성 특성을 갖추어 공기 및 습도에 민감한 응용분야에서 우수한 성능을 제공합니다. 이 무수염류 제품군은 엄격한 건조 제조 조건에서 개발 및 검사되어 백만 분의 몇 단위인 수분 함량과 99.9%(3N)~99.999%(5N) 범위의 미량 금속 순도, 그리고 낮은 표면적 대 부피 비율(지름 약 2 mm)을 보장합니다.
특징 및 장점
- 낮은 주변 흡습성을 통해 케이킹, 더스팅 및 정전기 현상이 최소화되어 반복적으로 쉽게 취급할 수 있습니다.
- 고온 고체 상태 공정에서 더 높은 도가니 포장 밀도와 더 낮은 휘발성을 특징으로 합니다.
- 파우더 염 대응물과 관련된 막힘 문제를 줄여 샘플 챔버에 대한 공압 적재가 더욱 용이합니다.
- 안전하고 안정적인 사용, 보관 및 운송을 위한 낮은 휘발성
Redi-Dri™ 염류
당사의 Redi-Dri™ 염류는 엄격한 규격 검사 및 손쉬운 처리를 통해 습도에 민감한 응용분야에서 우수한 성능을 제공합니다. 혁신적인 포장 시스템은 수송과 화학물질 보관 동안 무수 및 흡습성 염에 의한 환경 습기 흡수를 방지하여, 굳어서 덩어리지는 것을 예방하고 화합물의 품질을 보증하며 자유 유동성을 보존합니다.
특징 및 장점
- 고결 방지제 없이도 연장된 유통기한과 자유 유동성 특성으로 재료 낭비 감소
- 더 낮은 환경 습기 흡습성
- 일회용 앰풀을 대체하는 더 안전하고 재사용 가능한 대안
- 더 빨리 용해되는 Redi-Dri™ 염류로 대기 시간 단축 및 실험실 생산성 향상
산업을 위한 Technipur™ 제품
당사의 Technipur™ 제품은 기술 응용분야를 위한 특수 제품과 더불어 공급사슬의 안전성, 투명성, 일관된 품질, 강화된 문서화를 제공합니다. 산업용으로 적합한 광범위한 제품 포트폴리오는 다음의 요구사항을 충족시키기 위해 설계되었습니다.
특징 및 장점
- 합리적인 가격의 대형 사전 포장
- 제조 요구 조건을 위한 공급사슬 확장성
- 신속한 배송을 위해 판매 가능한 재고 유지
- 품질 및 문서화 지원 제공
배터리 전구체
고순도 리튬 염 그리고 코발트, 망간, 니켈, 알루미늄, 철 등의 전이 금속 염을 포함한 배터리 소재 합성을 위해 설계된 다양한 프리미엄 염 전구체를 제공합니다. 고상 반응, 공침법 또는 습식 화학 공정에 관계없이 당사의 고순도 전구체는 고객을 위해 고성능 배터리 소재의 안정적이고 일관된 합성을 보장합니다.
페로브스카이트 태양광 전지
금속 할로겐화물 페로브스카이트 태양광 전지의 품질과 내구성은 페로브스카이트 층의 전처리에 사용되는 전구체 재료와 증착 방법에 따라 크게 영향을 받습니다. 납 할로겐화물, 주석 할로겐화물, 세슘 할로겐화물 등의 고순도 염 전구체를 제공하며, 이들은 유기 용매에 대한 용해성으로 인해 증착 방법에 적합합니다.
전기 도금
당사는 전기 도금 공정에서 전해질로 사용하기 위해 고순도염부터 초고순도 염까지 제공합니다. 이러한 염은 금속 이온의 공급원 역할을 하여 전기 전도도, 시각적으로 매력적인 외관 그리고 부식, 온도, 기계적 스트레스에 대한 보호층 생성 등 바람직한 특성에 기여합니다.
관련 자료
- Brochure: Unlock the Power of Purity: High Purity Metal Salts
Metal salts enhance surface properties in electroplating, improving abrasion and corrosion resistance, lubricity, reflectivity, and aesthetics. Precious metal salts are crucial in electronics and are also used in automotive, jewelry, and aerospace industries.
- Brochure: High-Purity Materials for Molten Salt Applications
Molten salts are efficient for chemical reactions and energy storage due to their high heat capacity and conductivity. In molten salt reactors, they enhance safety and reduce waste by operating at low pressure and serving as both fuel and coolant.
- Material Matters: Nanomaterials: Controlled Synthesis and Properties
A nanomaterial can be broadly defined as any material in which one of its dimensions is less than 100nm. Over the last decade, nanomaterials, including their synthetic methods, have rapidly become one of the most active areas in scientific research, mainly on account of their unique properties in comparison to the traditional micron-sized material.
- Material Matters: Magnetic Nanomaterials: Design and Synthesis
Recent efforts in engineered magnetic nanostructures have emphasized high-sensitivity hybrid organic/inorganic systems for biosensing, bioimaging, drug delivery, as well as selective magnetic isolation and hyperthermia.
- Material Matters: Nanomaterial Synthesis: Creativity at the Nanoscale
Innovative materials start with innovative chemistry. Our cover art highlights the importance of starting materials in the synthesis process, whether they be quantum dots, nanowires, gold nanorods, or engineered carbon nanotube architectures for novel electronic applications.
- Article: High-Energy Lithium-Ion Batteries via a Couette–Taylor-Flow-Reactor
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
- Article: Magnetic-Plasmonic Hybrid Nanobeads Designed for Imaging and Isolation of Cellular Organelles
Laboratory safety tools: Offers educational tools for chemistry, prioritizing customer health and safety, with online support available.
- Article: Synthesis of Magnetic Nanoparticles for Biosensing
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
- Article: High Purity Organics