Merck
Home제품재료과학에너지 소재고순도 금속 및 합금
고순도 금속 및 합금
주기율표에서 금속 원소 섹션, 기호 및 원자 번호 섹션을 나타내는 이미지.
금속은 순수한 단일 원소이고, 합금은 둘 이상 원소의 혼합물이며, 적어도 하나의 원소가 금속입니다. 금속 화합물을 결합하여 강도 또는 경도 증가, 고온 저항성, 양호한 열 전도성 또는 화학적 부식 저항성과 같은 향상된 특성을 가진 비균질성 합금을 생성할 수 있습니다.    
자사는 고순도 금속, 2가 및 3가 금속 화합물, 자성 합금, 금속 산화물, 나노소재, 유기금속 전구물질의 다양한 포트폴리오를 제공하여 귀하의 모든 연구와 상업적 애플리케이션에 적합합니다. 자사의 포장 솔루션은 산소와 습기에 민감한 애플리케이션에서도 취급과 사용이 용이하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
고순도 금속 정제
미국 일리노이주 어바나에 있는 자사 제조 시설의 주된 초점은 다양한 첨단 기술 애플리케이션을 위한 비유기물과 금속의 정제입니다. 금속 정제에 대한 자사의 전문 지식을 통해 순도 99.999%(5N) 이상의 300개를 초과하는 고순도 금속으로 구성된 가장 순수한 알칼리 토금속과 희토류 금속을 생산할 수 있습니다. 또한 순도, 수분 함량, 단일 분산도 요구에 따라 합금 및 기타 소재의 맞춤형 생산을 제공합니다.
비드(Beaded) 소재
자사의 비드 금속과 합금은 독특하게 가공된 분말로 일반적인 분말에 비해 표면적이 적고 매끄러운 구형 입자로 처리됩니다. 이러한 자유유동 분말은 공기 조절 공정에 이상적이며, 수분 흡수를 줄이고, 고결, 먼지 제거, 정전기 축적을 최소화합니다. 과립 소재는 도가니 패킹 밀도를 높이고 고온 고체 상태 공정의 휘발성을 낮추는 등 미세 분말보다 여러 가지 이점을 제공합니다. 자사의 금속 및 합금 비드는 미세 분말과 관련된 침전 및 막힘 문제를 방지하기 위해 공압 적재를 통해 좁은 샘플 챔버로 전달될 수 있습니다.