Merck
Oxides & Ceramics
경량, 고성능 반도체 및 고온 열, 전기 절연 애플리케이션의 생산에 사용되는 고순도 산화물 및 세라믹.
산화물은 양이온과 음이온으로 구성된 고체 소재로 알칼리성 토금속, 전이 및 희토류 금속을 포함한 수많은 원소로 구성될 수 있습니다. 기능성 산화물은 에너지 소재에 사용될 수 있는 조정 가능한 물리화학적 특성을 가지고 있습니다. 풍부하고 안정적이며 유리 또는 세라믹 같은 소재에 사용됩니다.  세라믹은 금속 또는 비금속 화합물로 구성된 무기 소재입니다. 세라믹은 무정형에서 다결정 또는 심지어 단일 결정체에 이르기까지 광범위한 구조로 이루어집니다. 이들은 비금속성이기 때문에 보통 전기적 비전도성 또는 넓은 밴드갭 반도체이지만 반도체로 사용하기 위해 도핑될 수 있습니다. 세라믹은 고온에서 뛰어난 열적 안정성을 보입니다.    
미국 일리노이주 어바나에 있는 자사의 제조 시설은 첨단 기술에서 세라믹에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 사용되는 고순도 산화물 생산을 위한 우수 소재 화학 센터입니다. 자사의 역량에는 몇 가지 특수 합성 및 정제 기법이 포함되어 있어 3N(99.9%)에서 5N(99.999%)에 이르는 미량 금속 순도의 산화물을 일관되게 공급할 수 있습니다. 자사의 초순수 산화물 제품 중 여러 가지는 맞춤형 애플리케이션을 위해 개별 입자 크기 범위로 제공됩니다.