퀀텀 도트
퀀텀 도트는 일반적으로 직경 2에서 10나노미터 사이(10-50개 원자)의 반도체 나노결정이며, 입사광 스펙트럼을 다른 에너지 출력 주파수로 변환할 수 있습니다. 이러한 인공 결정체는 양자역학적 효과가 나타나도록 충분히 작게 만들어졌습다. 퀀텀 도트는 고유한 전자 광전자 특성을 가지고 있어 파장 또는 색상으로 에너지 수준의 조정성을 허용합니다. 해당 입자들은 물리적 치수의 맞춤화를 통해 특정한 파장의 빛을 방출하거나 흡수하도록 만들어질 수 있습니다. 퀀텀 도트의 크기가 증가함에 따라 방출 색상은 적색 스펙트럼으로 이동합니다.
더 알아보기
Products
관련 제품 자료
- Quantum Dots
Quantum Dots는 직경이 2-10 나노미터인 반도체 물질의 작은 입자 또는 나노 결정체입니다.
- Graphene Quantum Dots: Properties, Synthesis & Applications
Properties, synthesis & applications of Graphene Quantum Dots explained. GQDs have advantages of nontoxicity, good solubility, stable photoluminescence & better surface grafting.
- Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials
We presents an article concering Quantum Dots: An Emerging Class of Soluble Optical Nanomaterials.
- Perovskite Quantum Dots Synthesis
Perovskite quantum dots research progresses overcoming challenges, enabling rapid development of light-emitting devices.
- Methods of Synthesizing Monodisperse Colloidal Quantum Dots
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Emerging Quantum Dot Materials: Synthesis and Application
Properties of perovskite quantum dots (QDs) and their suitability for display applications, PbS QDs and their application in photodetectors and solar cells and QDs synthesis intricacies.
- 발광다이오드(LED)
- 고체 상태 조명(SSL)
- 디스플레이
- 광발전(PV)
- 트랜지스터
- 양자 컴퓨팅
- 생물의학 영상
- 푀르스터 공명 에너지 전달(FRET)
- 바이오센서
무기 퀀텀 도트
자사는 코어형, 코어 쉘, 합금 퀀텀 도트 등 다양한 퀀텀 도트를 제공합니다. 코어형 입자는 칼코게나이드와 같은 단일 물질로 구성되어 있습니다. 코어 쉘 퀀텀 도트는 반도체 코어 소재, 높은 양자 효율과 안정성을 얻기 위해 널리 사용되는 ZnS와 같이 구별되는 반도체 쉘로 구성되어 있습니다. 마지막으로 합금 퀀텀 도트는 균질성 및 구배 내부 구조를 통해 광학 특성을 조정하면서 크기를 유지합니다.
무기 퀀텀 도트는 기존의 분자 염료에 비해 지속적인 흡수 스펙트럼과 더 나은 광안정성을 제공합니다. UV에서 NIR에 이르는 스펙트럼 범위를 가진, 자사의 퀀텀 도트는 물 또는 톨루엔 용매의 취급이 용이한 용액 그리고 카르복실, 아민 및 석시니미딜 4-(N-말리미도메틸) 사이클로헥산-1-카복실산(SMCC)과 같은 일반적인 화학물질 등 생체이미징 애플리에이션을 위한 광범위한 표면 기능화에서 사용할 수 있습니다.
탄소 기반 퀀텀 도트
탄소 기반 퀀텀 도트는 높은 생체적합성, 수분 용해성, 용이한 화학적 변형, 촉매 특성과 같은 양자 구속 및 가장자리 효과 외에도 많은 유익한 특성을 나타냅니다. 탄소 기반 퀀텀 도트의 유형에는 그래핀 퀀텀 도트(GQD) 및 탄소 퀀텀 도트(CQD)가 있습니다. GQD는 측면 크기가 100나노미터 미만인 다층판으로 구성된 그래핀 구조(sp2-혼성화 탄소)입니다. CQD는 무정형 탄소와 유사한 무질서한 sp2 및 sp3 혼성 탄소 구조로 구성되며 물리적 치수는 10나노미터 미만입니다.
페로브스카이트 퀀텀 도트
페로브스카이트 퀀텀 도트(PQD)는 발광 효율이 높은 반도체 소재입니다. 이들은 낮은 임계값, 조정 가능한 파장, 초안정 유도 방출(SE)을 가지고 있습니다. 이러한 반도체는 일반적인 공식 ABX3을 가진 혼성 유기무기 금속 할로겐화물 기반 페로브스카이트 소재의 일종이며, 여기서 A는 세슘(Cs) 또는 FA(포름아미디늄), X는 염소(Cl), 브롬(Br), 또는 요오드화물(I)입니다. 이것은 다양한 광전자 장치에 유용한 직접적인 밴드갭(bandgap)을 가지고 있습니다.
퀀텀 도트 키트
퀀텀 도트 키트의 고유한 광학적 및 생체적합적 특성을 활용하십시오. 이 키트에는 즉시 사용 가능한 혼합물로 된 나노입자가 함께 제공됩니다. 쉽게 항체를 선별하거나 새로운 in vitro 진단법을 개발합니다. 접합에 대한 사전 경험이 필요하지 않습니다. 이러한 강력한 소재의 잠재력을 귀하의 연구 노력에 활용하십시오.