Merck
Drug Delivery
표적 약물 전달 - 약물 캡슐은 활성 성분을 질환 세포에 직접 전달합니다.
약물 전달은 인간 또는 동물에서 치료 효과를 얻기 위한 약물이나 약제 및 생체이물의 투여 방법 또는 공정입니다. 약물의 흡수, 분포, 대사 및 배출(ADME)에 영향을 주어, 부작용을 최소화하면서 작용 부위에서 치료 효과를 증진하기 위해 다양한 약물 전달 기술이 활용됩니다.
주요 카테고리
약물 전달 제형 키트
약물 전달 제형 키트
저희의 NanofabTx™ 시약, 미세 유체 장치 및 나노 고분자 스크리닝 키트는 높은 세포 생존율을 보장하며 나노입자 약물 전달 조성물의 빠른 합성과 조절을 최적화한 제품들입니다.
제품 구매
친수성 고분자
친수성 고분자
자사는 생물의학, 촉매 작용, 자가 조립, 표면 변형 애플리케이션을 위해 화학 구조별로 분류된 광범위한 친수성 고분자 포트폴리오를 제공합니다.
제품 구매
소수성 고분자
소수성 고분자
접착, 코팅, 섬유, 필름, 접착, 엔지니어링 플라스틱, 생체의학 애플리케이션을 지원하는 다용도 소수성 고분자 포트폴리오를 확인해보세요.  
제품 구매
고분자 분자 구조의 예
폴리에틸렌 글리콜(PEG 및 PEO)
자사는 다른 팩 크기로 다른 등급 및 분자량의 폴리(에틸렌 글리콜) (PEG) 및 PEG 용액을 제공합니다.
제품 구매
의료 및 생명공학의 발전으로 많은 신규 약물 후보를 개발하였고, 이 중 여러 물질은 제한된 생체이용성, 낮은 안정성 및 낮은 용해도로 전임상 평가에서 탈락하였습니다. 약물전달시스템(DDS)은 치료제의 약동학 및 약력학을 향상하도록 폭넓게 연구되고 개발되어 적절한 시간 및 속도로 원하는 용량으로 표적 부위에 전달하는 것이 가능해졌습니다. 나노 및 마이크로 입자, 경피 패치, 흡입기, 약물 저장 임플란트, 및 항체-약물 접합체와 같은 신규 DDS가 개발되어 조절된 방출, 표적 전달, 용해도 향상, 주문형 활성화 및 신규 투여 경로(예: 경피, 안구, 코)와 같은 진보된 치료 필요성에 부합합니다. DDS의 적절한 선정은 해당 약물 특성, 원하는 방출률, 원하는 작용 부위 및 투여 경로에 의존합니다.
나노기술의 발전으로 약물 디자인이 크게 향상되어, 나노입자(NP)를 이용한 표적화되고 안전하며 효과적인 약물 제형이 가능해졌습니다. 나노약물 전달 시스템은 소수성 약물의 용해도를 개선하여, 체내 분포 및 약동학을 향상하고 표적 부위에 우선적으로 축적되도록 합니다.
나노전달 시스템은 약물이 입자 표면에 흡수되거나 결합하도록, 중심부에 피포되도록 또는 입자 매트릭스에서 용해되도록 디자인할 수 있습니다. 약물이 적재된 나노입자는 입자 표면에 표적화 부분을 도입하여 특정 질병 부위를 표적으로 하도록 할 수 있습니다. 지방소체, 고분자 미셀(micelle), 덴드리머(dendrimer), 고분자-약물 결합체, 무기 나노입자 및 카본-기반 나노물질과 같은 여러 나노전달체를 약물 전달 제형에서 활용합니다. 지방소체는 가장 일반적이고 양호하게 조사된 나노전달체이며, 반면 고분자 나노입자는 약물 전달을 위한 가장 혁신적인 방법의 하나로서 도입되고 있습니다. 천연 및 생체적합성 합성 고분자 모두 고분자성 약물 전달 나노입자를 제작하기 위해서 사용됩니다. 자세한 내용은 NanoFabTx™ 플랫폼을 살펴보십시오.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.