친수성 폴리머
소수성 또는 내수성 폴리머는 수분 또는 기타 극성 용매에 용해되지 않는 소재이며 아크릴, 에폭시, 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리염화비닐, 폴리테트라플루오르에틸렌, 폴리디메틸실록산, 폴리에스테르, 폴리우레탄을 포함합니다. 자사의 소수성 폴리머는 코팅, 접착제, 섬유, 필름, 엔지니어링 플라스틱으로 사용됩니다. 또한 혈관 이식, 임플란트, 약물 전달 및 안과 어플리케이션을 위한 생물의학 폴리머로 광범위하게 활용됩니다.
저희의 포괄적인 친수성 폴리머 포트폴리오는 화학 클래스와 단량체 기능성에 따라 분류되어 있어 혁신적인 발전이 이제 얼마 남지 않은 듯한 느낌을 갖게 해줍니다.
더 알아보기
제품
아크릴 폴리머
아크릴에는 다양한 아크릴, 아크릴로니트릴, 아크릴아미드, 말레산 무수물 폴리머가 포함됩니다. 이러한 호모폴리머 및 코폴리머는 강성, 유연성, 친수성 또는 소수성 특성을 가지고 있습니다. 이러한 대부분의 폴리머는 열가소성이고 열처리에 의해 원하는 모양으로 쉽게 변환될 수 있습니다. 따라서 이들은 일반적으로 폴리머 코팅, 접착제 및 섬유에 사용됩니다.
에테르 폴리머
에테르는 주요 사슬에 에테르기가 있습니다. 이러한 폴리머들은 유연하며 벌크로는 충격 저항성을 제공합니다. 많은 폴리에테르는 사슬 말단에 작용기를 가지며 고분자량 폴리머를 제조하도록 사용됩니다. 따라서 이들은 거대단량체로도 분류될 수 있으며 일반적으로 폴리에스터 및 폴리우레탄의 제조에 사용됩니다. 폴리(프로필렌 글리콜) 폴리머 및 올리고머(DOWANOL®)가 이 범주에 포함됩니다.
플루오르카본 폴리머
플루오르카본 폴리머는 폴리머 자체가 수용성 또는 친수성 물질에 "적시"되지 않는 독특한 재료입니다. 마찰 계수가 매우 낮고 우수한 내화학성 및 내열성을 보입니다. 코폴리머는 폴리(테트라-플루오로에틸렌)보다 더 쉽게 용융 공정으로 처리될 수 있습니다.
폴리스티렌 폴리머
폴리스티렌 및 그 코폴리머는 필름, 발포체, 구조 부품으로 중요한 애플리케이션에 사용됩니다. 디엔계 단량체와 코폴리머를 교차결합하여 물성을 개선하고 열가소성 엘라스토머를 생성합니다. 폴리스티렌 필름은 가시광선에 대해 매우 투명하고 굴절률이 높습니다.
폴리(염화비닐)(PVC) 폴리머
폴리(염화비닐)(PVC)은 용융 공정을 위한 유동성을 향상시키기 위해 빈번히 고도로 가소화됩니다. UV 및 고온 열화에 매우 취약하며 일반적으로 안정제가 첨가됩니다.
폴리(N-비닐피롤리돈)(PVP) 폴리머
폴리(N-비닐피롤리돈)(PVP)는 극성 폴리머로 필름 형성 및 접착력이 우수합니다. 많은 염료에 대한 친화력으로 인해 섬유 산업뿐만 아니라 헤어 스프레이 및 핸드 크림을 제제화하도록 일반적으로 사용됩니다. PVP는 생체적합성 폴리머이며 혈장 대체제로 사용되고 있지만 이러한 어플리케이션은 일반적이지 않습니다.
관련 제품 자료
- Tech Article: Spotlight: Designing Temperature and pH Sensitive NIPAM Based Polymers
Poly(N-isopropylacrylamide), or PNIPAM, is a stimuli-responsive polymer that responds to changes in pH and temperature and has a LCST around 32 C.
- Tech Article: Functional RAFT Polymers for Biomedical Applications
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
- Tech Article: Polymersomes for Drug Delivery
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
- Tech Article: Delivery of Nucleic Acids Using Polymers
This review will focus on the sub-sector of drug delivery concerning the delivery of nucleic acids, with a particular focus on poly(ethyleneimine).
- Tech Article: Poly(2-Oxazoline)s: The Versatile Polymer Platform for Biomedicine
Gene therapy has become one of the most discussed techniques in biomedical research in recent years.
- Tech Article: Poly(2-oxazoline)s (POx) in Biomedical Applications
Poly(2-oxazoline)s (POx) can be viewed as conformational isomers of polypeptides. They are synthesized via living cationic ringopening polymerization (LCROP) of 2-oxazolines and were almost simultaneously discovered in 1966 by the groups of Litt, Tomalia, Fukui and Seeliger.
- Tech Article: Nanoparticle-Based Drug and Gene Delivery for Tumor Targeting
Professor Yoshiki Katayama (Kyushu University, Japan) discusses recent advances in drug delivery systems and strategies that exploit the EPR effect, with a special focus on stimuli-responsive systems based on novel materials.