고분자 마이크로스피어 및 나노입자
리포솜뿐만 아니라 폴리머 나노입자와 마이크로스피어에 기반한 새로운 약물 전달 시스템은 치료제 효과를 향상시키기 위한 큰 잠재력을 보여주고 있습니다. 폴리(락트산-코-글리콜산)(PLGA), 폴리락산(PLA), 폴리카프로락톤(PCL)과 같이 생체적합성이 뛰어난 생분해성 폴리머는 입자 약물 전달 시스템 개발에 널리 사용되어 왔습니다. 저분자든 생물학적 화합물이든 원료의약품(APIs)은 지속적 방출, 표적 약물 전달, 조기 분해로부터 API 보호와 같은 특정 약물 전달 응용 분야를 위해 미소구체 및 나노입자로 캡슐화하거나 입자 표면에 부착할 수 있습니다. 약물이 장착된 생분해성 나노입자 및 마이크로입자를 투여할 때, 생체적합성이 있는 고분자는 에스터 백본 가수분해에 의해 in vivo에서 무독성 제품으로 분해됩니다. 약물 방출 속도는 적절한 유형의 폴리머를 선택하고 캡슐화 과정을 조정함으로써 조절될 수 있습니다.
Products
관련 제품 자료
- Article: Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
- FAQs: Drug Delivery
약물 전달 관련 일반적인 질문에 대한 답변을 확인할 수 있습니다. 캡슐화 효율 및 수용 능력에 관한 요점을 검토하십시오.
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
This handbook is a guide for surface modification and bioconjugation of inorganic nanomaterials with applications in diagnostics.
- Article: RAFT Polymerization Procedures
RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- Article: RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
가역적 첨가-분해 연쇄 이동(RAFT) 중합작용 과정 및 RAFT 시약 클래스와 응용분야를 확인해 보십시오.
- Article: Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
- Article: Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
Controlled radical polymerization, which provides exquisite tuning of macromolecular size, structure, composition and architecture, with experimental convenience, has become one of the most indispensable tools for polymer chemists.
- Article: RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
Low-cost, high-purity RAFT Agents are vital for industrial RAFT polymerization. We supply effective agents for this technology.
- Article: Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
Dendrons in nanomaterials - Find features and benefits of polyester dendrons and hyperbranched polymer products.
Degradex® 폴리머 마이크로스피어 및 나노입자
자사는 Degradex® PLGA, PCL 기반 일반 및 형광 마이크로스피어 및 나노입자를 제공합니다. 일반 PLGA 마이크로스피어 및 PLGA 나노입자는 약물 및 RNA 전달 제제에 제어제로 사용하거나, API를 운반체에 장착하기 전에 시스템 호환성을 검사하는 데 사용할 수 있습니다. 형광 나노입자와 마이크로스피어는 여러 영상 및 진단 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.
- 결합 이벤트 또는 신호 향상 감지
- 유체 추적
- 세포 추적
- 식세포증 연구
- 형광현미경
- 약물 발견 연구
- 입자 표면에 부착되어 전달될 수 있는 API의 약물 운반체
일반 및 형광 입자 모두 단백질, 펩타이드, 항체, 항원, 저분자의 공유 부착을 허용하는 카르복실기로 기능화된 표면을 가지고 있습니다.
Degradex® 폴리(젖산 글리콜산)(PLGA), 폴리카프로락톤 마이크로스피어 및 나노입자는 생분해성이며 직경이 100 nm~50 μm 범위의 생체적합성 폴리머 입자입니다. Degradex® 입자는 제제 개발 이전에 약물 운반체 호환성을 확인하기 위해 사용할 수 있습니다. 또한 카르복실기로 입자의 표면 기능화를 통해 Degradex® 입자를 표적 치료 및 순환 시간 증가에 사용할 수 있습니다.
460/500, 530/582, 644/665, 780/820 nm의 형광 폴리(젖산 글리콜산)(PLGA) 입자는 세포 추적, 식세포증 연구, 형광 현미경 및 약물 발견을 포함한 생체 영상 및 진단 애플리케이션에서 입자를 쉽게 시각화할 수 있습니다. 자사는 직경 100 nm에서 50 μm 사이의 크기의 녹색, 주황색, 빨간색, IR에 가까운 형광 PLGA 입자를 제공합니다.