약물 전달 제형 및 기술
나노제형 개발을 위한 단계별 지침
간단해진 약물 전달 제형 및 입자 합성
약물 전달 제형은 여러 활성제약성분(API)의 전달, 효능 및 안정성에 필수적이며 mRNA 백신과 기타 핵산을 포함한 최근 치료제의 발전으로 더욱 중요해졌습니다.
자사의 NanoFabTx™ 제형 키트는 나노에서 마이크로 크기의 약물 로딩 입자의 수월하고 재현성 있는 합성을 위해 설계되었습니다. 단계별 지시사항의 자세한 프로토콜이 나노제형 개발을 위해 제공되어, 귀하의 실험을 위해 장기간의 시행착오 최적화의 필요성을 제거합니다. NanoFabTx™ 제형 키트와 지질 혼합물은 잘 정의된 약물 전달 입자의 신속한 합성을 위해 기존의 나노침전 또는 압출 방법과 함께 사용되거나 NanoFabTx™ 미세유체 장치 키트와 조합하여 활용될 수 있습니다.
Products
고분자 및 지질 나노입자 합성을 위한 NanoFabTx™ 미세유체 장치 키트
미세유체 장치는 신속하고 재현성 있는 마이크로 입자, 나노 입자, 지질 나노 입자, 리포좀 제작을 위한 플랫폼을 제공합니다. 기존의 방법과 달리 미세유체 기반의 나노 입자 합성은 제어된 입자 크기와 작은 크기의 분포를 가능하게 하며, 전임상 시험에 필요한 큰 배치 규모 생산을 위해 쉽게 확장할 수 있습니다.
자사의 NanoFabTx™ 미세유체 장치 키트에는 사전 조립된 미세유체 유리 칩과 튜빙, 액세서리가 포함되어 있으며, Dolomite Microfluidics Mitos P-Pump와 같은 시린지 펌프 또는 가압 펌프 시스템에 직접 연결할 수 있습니다. NanoFabTx™ 미세유체 장치 키트는 자사의 NanoFabTx™ 약물 제형 키트와 지질 혼합물과 함께 작동하도록 설계되었습니다.
관련 자료
- Article: NanoFabTx™ – A ready-to-use Microfluidic Platform for mRNA Vaccine Formulation
NanoFabTx offers a microfluidic platform for mRNA vaccine formulation, aiding in preclinical assessments.
- Article: NanoFabTx™ Nanoparticle and mRNA Liposome Formulation Using the NanoAssemblr®
NanoFabTX kits enable precise drug delivery with lipid nanoparticles and liposomes for mRNA and nucleic acids.
- PDF: Material Matters 14.3 – Advanced Tools for Drug Delivery Research
Nanoparticle drug delivery systems are emerging as a useful tool for achieving controlled and targeted delivery of drug molecules and thereby enhancing therapeutic effect. The cover art for this issue depicts microfluidic-assisted nanoformulation, one method for fabricating liposomes and polymeric nanoparticles for the delivery of smallmolecule and biological drugs.
- Brochure: The Future of Drug Delivery: Lyophilized Liposome Flyer
Liposomes are one of the most common drug delivery carriers for small molecules and nucleic acid therapeutics.