Biosensors & Bioimaging
바이오센싱 및 바이오이미징은 분자 수준에서 생체 내의 생물학적 및 병리학적 과정의 조사를 용이하게 조사합니다. 바이오센서는 생물학적 분석물질, 생물학적 구조 또는 미생물의 존재 또는 농도를 감지하기 위해 사용되는 장치입니다. 바이오센서는 병원체, 식품 독소, 질병의 바이오마커를 검출하기 위한 생체전자공학, 식품 및 환경 모니터링, 생체의학 애플리케이션 분야에서 사용됩니다.
바이오센서는 분석물질을 식별하고 신호를 생성하는 인식 구성요소, 신호 변환기, 수신되는 신호를 측정하고 정량화하기 위한 판독기의 3가지 주요 요소로 구성됩니다. 항체, 뉴클레오티드, 효소 또는 단백질과 같은 생물수용체는 표적 분석물질 또는 바이오마커와 결합하거나 상호작용하는 인식 분자로 작용합니다. 신호 변환기는 전기, 전기화학, 광학 또는 자기 출력 등 다양한 물리적 화학적 특성을 통해 작동할 수 있습니다.
생체이미징은 질병의 정확한 진단과 치료를 위해 세포, 조직, 해부학에서 생물학적 과정을 비침습적이고 시각적으로 표현하기 위해 사용되는 광학 형태의 바이오센싱입니다.
주요 카테고리
in vivo 애플리케이션을 위한 진단 영상 양식에는 X선, 컴퓨터 단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 및 fMRI, 양전자 방출 단층촬영(PET) 등이 있습니다. in vitro 애플리케이션에는 종종 초해상도, 2광자 형광여기현미경, 광표백 후 형광 회복/재분배(FRAP), 형광 공명 에너지 전달(FRET) 기술이 포함됩니다.
자세한 내용은 바이오에세이 및 바이오이미징 전용 Material Matters™ 호를 참조하십시오.
관련 자료
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
- We presents an article concerning the applications of high-purity single-walled nanotubes in electronic and biomedical fields.
- Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
- 모두 보기 (51)
관련 프로토콜
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- 모두 보기 (1)
더 많은 관련 문서와 프로토콜을 찾아보세요.
저희가 도와드리겠습니다
문의 사항이 있으시면 고객 지원 요청서를 제출하시거나
또는 당사 고객 서비스 팀에 말씀해 주십시오.
이메일 [email protected]