Merck
고분자 합성 기술
기존의 색상 코드에서 구형으로 표시된 원자와 나일론 플라스틱 고분자의 화학적 구조: 수소(백색), 탄소 (회색), 산소 (적색). 나일론(nylon-6,6) 플리스틱 고분자, 화학적 구조 - 선형 분절.
고분자는 소형의 반복되는 화학적 단위를 포함하는 등급의 물질입니다. 고분자의 구성 단위 또는 반복 단위를 모노머라고 합니다. 중합작용 또는 고분자 합성은 모노머가 공유 결합에 의해 서로 연결되어 고분자 구조를 형성하는 화학적 반응입니다. 고분자 사슬의 길이는 사슬의 반복 단위의 수에 따라서 규정되며, 이를 중합도(DP)라고 합니다. 고분자의 분자량은 반복 단위의 분자량과 DP의 곱입니다. 고분자 고유의 기본 특성은 분자량, 구조(선형 또는 가지형) 그리고 DP에 크게 의존합니다.  
주요 카테고리
고분자 분자 구조의 예
중합작용 도구
모노머의 화학 반응을 개시하고 조절하여 다양한 어플리케이션을 위한 특정 성질을 가진 고분자 사슬 또는 네트워크를 형성하도록 신뢰할 수 있는 중합작용 도구를 제공합니다.
제품 구매
화학식 C2H4O로 표기된 폴리에틸렌 글리콜 화학 구조
폴리에틸렌 글리콜(PEG 및 PEO)
귀하의 모든 PEGylation 요구 사항 및 응용 분야에 맞는 다양한 분자량의 폴리에틸렌 글리콜(PEG) 및 PEG 유도체 셀렉션을 찾아보세요.
제품 구매
피펫으로 충진되는 다채로운 색상의 생물의학 고분자 바이알
생체 의료용 고분자
자사는 귀하의 모든 생물의학 애플리케이션에 적합한 고급 특성을 가진 광범위한 천연 및 합성 생체 의료용 고분자를 제공합니다.
제품 구매
청색의 초소수성 고분자 위에 위치한 물방울
소수성 고분자
접착, 코팅, 섬유, 필름, 접착, 엔지니어링 플라스틱, 생물의학 애플리케이션을 지원하는 다용도 소수성 고분자에 대한 자사의 포트폴리오를 살펴보십시오.
제품 구매
포함된 화학적 반응의 유형을 근거로, 중합작용은 축합 및 부가 중합으로 알려진 두 개의 유형으로 분류됩니다. 축합 또는 단계 성장 중합에서, 축합 반응은 두 개의 다른 이작용성 도는 삼작용성 모노머 사이에서 발생하여 고분자를 생산하며, 이에 의해서 소형 분자, 주로 수분이 해당 반응에서 제거됩니다. 중합작용 또는 사슬 성장 중합작용 이외에도, 고분자의 성장은 고분자 사슬의 활성 부위에 모노머를 추가하여 발생하며 각 성장 단계의 끝에서 활성 부위의 재생이 일어납니다. 반응성 중심과 함께 개시제 종을 생산하기 위해 개시제가 필요합니다. 반응성 중심은 라디칼, 양이온, 음이온 또는 유기금속 복합체가 될 수 있습니다.
고분자 특성은 합성을 위해 사용된 모노머 유형 및 중합작용 방법에 크게 의존합니다. 제어된 라디칼 중합작용(CRP)으로 지칭하는 이동 라디칼 중합작용은 고분자 분자량, 분자량 배분, 기능성 및 구성에 대해 더 양호한 제어가 가능하도록 합니다. CRP는 상이한 애플리케이션을 위해 다양한 특성을 가진 고분자를 구축하기 위해 광범위한 비닐 모노머와 함께 활용될 수 있습니다.
세 개의 기본적인 CRP 기술이 있습니다.
  • 원자이동 라디칼 중합작용(ATRP)
  • 가역적 첨가/분해 연쇄 이동(RAFT) 중합작용
  • 니트록사이드 매개 중합작용(NMP) 
ATRP는 맞춤화된 친수성, 부착 특성 또는 나노입자 기능화에 의존하는 표면 변형 애플리케이션을 위해 적절합니다. RAFT 및 ATRP 모두에서 유래된 고분자는 중합작용 후 변형될 수 있으며 약물 전달 및 조직 공학 애플리케이션을 위한 생물의학 분야에서 전적으로 사용됩니다. 생물의학 애플리케이션을 위한 블록 공중합체(copolymer)는 일반적으로 RAFT 또는 ATRP로부터 개발됩니다. NMP로부터 개발된 블록 공중합체는 염료 분산, 기억 장치 및 합성물 제조를 위해 필수적입니다.
문서 검색
더 구체적인 정보를 찾고 계신가요?
데이터 시트, 성적서, 기술 문서를 확인하려면 당사의 문서 찾기를 확인하십시오.