3D 바이오프린팅
3D 바이오프린팅은 조직과 유사한 복잡성으로 정밀하게 제어되는 3D 조직 구조를 생성할 수 있는 새로운 기술입니다. 3D 바이오프린팅은 적층 제조 공정으로, 3D 프린팅 기술을 사용하여 재료를 쌓고 층별로 3D 조직 구조를 생성합니다.
3D 바이오프린팅에 사용되는 소재인 바이오잉크는 인쇄 후 세포 부착, 증식, 분화를 지원하기 위해 세포외기질(ECM) 환경을 모방한 살아있는 세포와 생체소재를 포함합니다. 이 새로운 혁신은 화장품 검사, 약물 발견, in vitro 모델, 기능적 장기 대체에 적용하여 의학 연구에서 충족되지 않은 많은 필요성을 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
자사는 3D 바이오프린팅 및 조직 엔지니어링 애플리케이션을 위해 특별히 생체 적합 목적의 폴리머, 수용성 광 자극제 및 첨가제의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 특수 소재의 다수는 자외선이나 가시광선에 노출, pH의 변화, 시료 온열와 같은 열적 방법 또는 배양 배지에 노출을 통해 쉽고 빠르게 교차 연결을 가능하게 하는 부분을 포함하고 있습니다.
제품
제품 특징
- 반응성 작용기를 가진 광범위한 기능성 합성 폴리머는 화학 지식이 제한된 사람들에게도 기능성 하이드로겔의 제조를 용이하게 합니다.
- 히알루론산, 키토산, 젤라틴, 알긴산 그리고 그 파생물과 같은 자사의 천연 폴리머는 고유 세포외기질의 기계적 및 생화학적 특성을 재현하기 위해 교차 결합 가능한 기능군을 포함하고 있으며, 세포 부착, 증식, 분화에 필요한 표면 화학을 가지고 있습니다.
- 폴리카프로락톤, 폴리락타이드, PLGA와 같은 열처리 가능한 생분해성 폴리머는 단단한 구조를 제작하는 데 사용될 수 있습니다. 이러한 소재는 강도와 강성이 높으며 뼈를 복제하도록 설계된 조직 구조에 구조적인 지지를 제공합니다.
- 압출형 3D 바이오프린팅을 위한 바로 사용 가능한 바이오잉크를 지속적으로 추가하고 있습니다. 자사의 바이오잉크는 천연 폴리머, 탈세포화된 외세포 매트릭스, 합성 폴리머 및 합성 펩타이드를 포함한 다양한 생체소재에 기반합니다.
TissueFab® BIOINKS
자사의 TissueFab®바이오잉크는 단계별 프로토콜을 갖춘 바로 사용 가능한 바이오잉크 공식 세트를 제공하며, 높은 인쇄 정확도, 세포 생존성, 배치 간 재현성에 최적화되어 있습니다.
관련 자료
- Article: 3D Bioprinting: Bioink Selection Guide
약물 검사, 질병 모델링, 체외 장기 이식을 위해 바이오잉크를 기능성 조직 구조체로 3D 바이오프린팅할 수 있습니다. 특정 조직 공학 응용분야에 맞는 바이오잉크 및 분석법을 선택하십시오.
- Article: Bioprinting for Tissue Engineering and Regenerative Medicine
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
- Article: Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Discussion of synthetic modifications to gelatin, improving the three-dimensional (3D) print resolution, and resulting material properties.
- Article: Three-Dimensional Bioprinting for Tissue and Disease Modeling
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
- User Guide: 3D Bioprinting Handbook
이 핸드북은 약물 발견을 위한 조직 공학 및 체외 모델 분야의 전문가와 비전문가를 포함한 모든 수준의 연구자를 대상으로 작성되었습니다.