Merck
탄소 나노소재
sp2 혼성탄소로 구성된 원통형 중공구조 탄소 나노튜브 도해
탄소 나노소재는 0차원 풀러렌과 퀀텀 도트, 1차원 탄소나노튜브(CNT), 2차원 그래핀, 3차원 나노다이아몬드와 나노혼으로 구성된 광범위한 탄소 동소체 계열입니다. 탄소 나노소재는 독특한 물리적, 화학적 특성으로 인해 광범위한 애플리케이션에서 사용됩니다. 귀하의 과학적 혁신을 지지하는 혁신적인 탄소 나노소재의 종합적인 자사 포트폴리오를 검색해 보십시오. 나노구조 소재에 대한 자세한 내용은 nanomaterial tutorial을 참조하십시오. 
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/152 결과
보기 변경
1-20 보기/152 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
152개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
풀러렌
풀러렌은 버키볼로도 알려져있습니다. 원래 그대로의 형태 또는 분산 및 처리를 지원하는 기능기 중 C60부터 C70까지, C76, C76 및 C84의 다양한 풀러렌을 제공합니다. 풀러렌은 경량 복합 소재, 촉매 지지제, 생명과학, 대체 에너지 분야의 애플리케이션에 이용됩니다. 풀러렌 제품의 확장성을 통해 제품에 대한 아이디어를 쉽게 실현할 수 있습니다.
탄소 나노튜브
탄소 나노튜브는 동심 벽의 수에 따라 단일벽 나노튜브(SWCNT), 이중벽 나노튜브(DWCNT) 또는 다중벽 나노튜브(MWCNT)로 분류될 수 있습니다. 단일벽 탄소 나노튜브(SWCNT)의 지름과 나선각은 전자적 특성에 극적인 영향을 미쳐 일부 나노튜브는 금속 전도체 역할을 하고 다른 나노튜브는 직접 밴드갭 반도체 역할을 합니다. 자사의 키랄성에 특정한 SWCNT는 전계효과 트랜지스터를 기반으로 한 고성능 전자제품 제작에 최적입니다. 인발성 다중벽 탄소 나노튜브(MWCNT) 어레이는 원시 CNT의 구조와 특성을 손상시키거나 최종 애플리케이션에서 성능을 손상시키는 파괴적인 사후 처리 없이도 필름 및 섬유와 같은 유용한 형태로 순수한 MWCNT를 쉽게 처리할 수 있습니다. CNT의 높은 종횡비율, 전기 전도성, 뛰어난 열전도성, 강력한 기계적 특성으로 인해, 유연한 투명 전도성 스크린, 생체전자공학, 인공 근육, 섬유 전자, 스마트 섬유에서 최첨단 애플리케이션을 지원합니다.
그래핀
그래핀은 가장 잘 알려진 탄소 나노소재 중 하나입니다. 그래핀은 원자적으로 얇은 단층 구조, 높은 표면적, 그리고 강력한 기계적, 전기 화학적 특성을 가지고 있습니다. 이것은 전자공학, 에너지, 경량 복합소재, 그리고 생물의학 애플리케이션에 대한 연구의 초점이 되어왔습니다. 연구자들은 서로 위에 놓인 두 개의 그래핀 층이 효과적인 "마법적 각도"로 비틀어지거나 완전히 절연체가 되어 소자의 특성을 많이 바꿀 경우 아무런 저항없이 전자를 전도할 수 있다는 것을 증명했습니다. 자사의 그래핀, 그래핀 나노리본, 그래핀 산화물 기반 소재 제품군은 다양한 형태로 제공되므로 귀하의 모든 애플리케이션에 쉽게 통합될 수 있습니다.
나노다이아몬드
자사의 형광 나노다이아몬드는 저독성, 고생물학적 호환성, 무한 광도성을 지닌 매우 안정적인 생체영상 소재입니다. 광점멸의 부재, 긴 형광 수명(>10ns), 생체기능화의 용이성은 귀하의 연구 노력의 성공을 달성하도록 도움이 됩니다.  
탄소 기반 퀀텀 도트
용해성이 우수하고 안정적인 광발광성과 표면접착이 우수하여, 무기 퀀텀 도트를 대체할 유망한 후보 물질이 될 수 있는 자사의 무독성 탄소 퀀텀 도트 및 그래핀 퀀텀 도트를 발견해 보십시오.
기타 탄소 나노소재
자사는 또한 탄소 나노혼(CNH)과 탄소 나노섬유(CNF)와 같은 다른 탄소 나노소재도 제공합니다. 자사의 뛰어난 CNH는 높은 표면적, 높은 전기 및 열전도성, 우수한 솔루션 처리 능력 및 대규모 생산 능력을 제공합니다. CNH는 촉매 지원, 가스 저장, 에너지 저장, 약물 전달, 광요법에 사용할 수 있는 옵션입니다.
자사의 CNF는 불연속적이고, 고흑연, 대부분의 폴리머 처리 기법과 매우 호환되며, 등방성 또는 비등방성 모드로 분산될 수 있습니다. 우수한 기계적 특성, 높은 전기 전도성, 높은 열전도성을 가진 비용 효율적인 소재로 열가소성 플라스틱, 열경화성, 엘라스토머, 세라믹, 금속을 포함한 광범위한 매트릭스에 부여할 수 있습니다. CNF는 또한 고유한 표면 상태를 가지고 있어 나노섬유를 애플리케이션에 맞도록 맞춤화/설계하기 위해 기능화 및 기타 표면 변형 기법을 용이하게 할 수 있습니다.