Merck
Home제품재료과학전자 소재기판 및 전자 부품
기판 및 전자 부품
조립식 전자기기 기판을 검사하는 보호복을 착용한 과학자
자사의 기판과 조립식 전자부품은 새로 개발한 반도체 소재를 특성화하거나 화학/생물학적 분석물질을 검출할 수 있는 효과적인 FET 기반 센서를 구축하기 위해 소요되는 처리 시간을 크게 단축하는 것을 목표로 합니다. 귀하가 선택하신 반도체 층을 추가하십시오. 
  • 자사의 사전 패턴화, 백게이트, 상호교차 전극 시리즈로 전계효과 트랜지스터(FET)를 신속하게 구축하십시오. 이러한 전극은 표준 리프트오프 기술을 사용하여 전도성 실리콘 웨이퍼에 조립되며 신뢰할 수 있는 옴 소스/배수 접점, 매우 큰 채널 폭 대 길이 비율(500에서 4000), 다양한 유전체 두께, 선택할 수 있는 장치 구조를 특징으로 합니다.
  • 자사의 백게이트 횡방향 유기 전계효과 트랜지스터(LOFET) 회로는 링 오실레이터의 주파수 측정만 요구하여 개별 트랜지스터의 측정 및 분석 시간을 소모하지 않도록 함으로써 활성 소재 특성을 더욱 단순화합니다.
자세히 알아보기
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/222 결과
보기 변경
1-20 보기/222 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
  • 프로브 스테이션없이 신뢰할 수 있는 패드 접촉으로 빠르고 쉽게 장치를 측정할 수 있는 자사의 Miniprober를 통해 최종 장치를 검사하십시오.
  • 또한 그래핀 센서 연구 및 애플리케이션을 신속하게 추적할 수 있도록 홀 바 장치, 2-프로브 FET 또는 액체 게이트 2-프로브 FET 구성으로 조립식 그래핀 칩을 제공합니다.
  • 귀하의 나노소자 및 나노소재 특성화 요건에 따라 다양한 그리드 재료, 메시 크기, 그리드 구성, 코팅 재료 및 코팅 두께, 염색 화학물질, 샘플 준비 도구에서 자사의 TEM 그리드와 공급품을 선택하십시오.
  • 자사의 광범위한 전기화학 구성품은 취급하기 쉬운 폼 팩터를 가진 다양한 수성 및 비수성 기준 전극과 작업, 카운터, 보조 전극을 특징으로 합니다.