자가 조립 및 접촉 인쇄
분자 자가 조립
분자 자가 조립(MSA)은 외부 공급원의 지시나 관리 없이 분자를 조합합니다. 자가 조립은 자연에서 자발적으로 일어날 수 있습니다. 이러한 한 가지 예시는 세포 내 지질 이중층 막의 자가 조립입니다. 분자간 힘의 정확하고 통제된 애플리케이션으로 이전에는 달성할 수 없었던 새로운 나노 구조를 생성할 수 있습니다.
자가 조립에서 최종(원하는) 구조는 사용되는 분자의 모양과 특성에 '인코딩'됩니다. 자가 조립 모노레이어(SAM)는 반대 전하를 띤 다전자화 물질 간의 정전기 상호작용, 티올과 금 표면 사이의 친화력 또는 인산 및 산화 표면 사이의 친화력 등 특정 유형의 유기 분자 사이의 비교적 약한 분자간 상호작용을 원동력으로 사용합니다.
더 알아보기
티올 및 금 표면
여러 가지 힘이 금 표면에서 알킬 티올의 조립을 추진합니다. 피막 형성 분자가 표면에 비교적 강하게 결합할 수 있도록 하는 강력한 황-금 상호작용(약 45 kcal/mol) 외에도, 알킬 티올 분자의 탄소와 수소 원자 사이의 소수성 상호작용은 특히 알킬 사슬이 적어도 10개의 탄소 원자를 포함할 때 전체 표면 에너지를 현저히 낮추게 됩니다.
자사는 연석 인쇄술에서 화학 및 생물학적 검출에 이르기까지 다양한 자가 조립 애플리케이션을 위해, 티올기 유형에 따라 분류된 다양한 고순도 티올 소재를 제공합니다.
- 알킬 티올(-CH3 말단)
- 기능화 티올
- 디티올
- 링 티올
- 보호된 티올
인산 및 산화물 표면
금 이외에도 자가 조립 단층제 제조에 사용되는 기판의 선택 폭을 넓히기 위해 인산 및 인산염 소재의 제품군을 제공합니다. 자사의 극성 산성 분자는 다양한 금속 산화물 표면(예: Al2O3, Ta2O5, NbO5, ZrO2, TiO2)과 상호작용하고 금 표면의 알킬 티올 SAM과 유사한 정도의 순서로 필름을 형성합니다.
나노임프린트 석판인쇄술
나노임프린트 석판인쇄술(NIL)는 표면 릴리프 기능이 포함된 강질 마스터를 얇은 열가소성 폴리머 필름에 압착하여 경성 폴리머에서 마이크로 및 나노 구조를 생성하는 기술이며, 이 필름은 Tg에 가깝게 또는 일반적으로 높게 가열됩니다. 이것은 높은 처리량 방식으로 나노소자를 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있고, 정교한 도구를 필요로 하지 않으며, 데이터 저장을 위한 나노스케일의 복제가 허용됩니다.
자사는 각인 및 후속 부식 단계를 최적화하기 위해 폴리(메틸 메타크릴레이트)(PMMA), 기타 열가소성, 열경화성 폴리머(예: 폴리디메틸실록산 PDMS 및 폴리프탈알데히드)와 같은 다양한 나노임프린팅 소재를 제공합니다.
연석 인쇄술
연석 인쇄술은 구조물을 제조하거나 복제하기 위해 마이크로몰딩과 '연성' 엘라스토머의 엠보싱을 사용합니다. 마이크로접촉 인쇄(mCP)에서 소재의 단층은 스탬프와 기판 사이에 등각 접촉을 형성한 후 폴리(디메틸실록산)(PDMS)로 만들어진 탄성 스탬프에서 인쇄됩니다. 서브마이크론 표면 릴리프 구조는 연석 인쇄학적으로 준비된 마스터에 대해 폴리머를 경화함으로써 PDMS에 쉽게 도입될 수 있습니다. mCP의 장점은 하위 마이크로 수준에서 화학적으로 표면을 패턴화할 수 있다는 것입니다. 탄성 스탬프는 소분자(티올 또는 실란)로 잉크를 칠하고 깨끗한 기판(금 또는 실리콘 웨이퍼)에 대해 압착합니다. 스탬프가 표면과 접촉할 경우 소재의 단층체가 기판으로 전사됩니다. 두 번째 티올 또는 실란은 화학적인 패턴의 표면을 제공하기 위해 배경을 충진하도록 사용됩니다.
자사는 정확한 마이크로패터닝과 나노패터닝이 필요한 귀하의 애플리케이션 지원을 위해 실란, 티올, PDMS 소재의 포괄적인 제품군을 제공합니다.
관련 제품 자료
- Article: Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
- Article: Molecular Self-Assembly on Gold Using Thioacetates
- Article: Deposition Grade Silanes for Sol-Gel Processes
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
- Article: Introduction to Molecular Self-Assembly
Molecular self-assembly is the assembly of molecules without guidance or management from an outside source. Of the approaches for molecular self-assembly, two strategies have received significant research attention – electrostatic self-assembly and self-assembled monolayers.
- Article: Preparing Self-Assembled Monolayers
SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Article: Lithography Nanopatterning Tutorial
Lithography, based on traditional ink-printing techniques, is a process for patterning various layers, such as conductors, semiconductors, or dielectrics, on a surface.
- Article: Carborane Thiols: A New Family of Self-Assembly Materials