Merck
Home제품재료과학전자 소재전자 화학물질 및 부식액(Etchants)
전자 화학물질 및 부식제
파란색과 보라색으로 강조 표시된 전자 화학물질로 만들어진 전자 부품이 포함된 집적 회로 이미지
특수화학물질은 역동적인 전자산업에 발맞춰 전자부품 및 장치의 기술적 성능과 비용 효율성을 향상시키는 데 사용됩니다. 반도체 소자 제작에는 세척, 에칭, 포토리소그래피에서 화학 기계식 평면화 및 습식 가공에 이르기까지 고도로 제어된 방식으로 수행되는 일련의 복잡한 단계가 필요합니다. 공정 단계와 소재의 층 수는 반도체 엔지니어링 복잡성에 따라 증가합니다.  
자세히 알아보기
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/82 결과
보기 변경
1-20 보기/82 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
82개 결과 중 1-20페이지를 보셨습니다.
자사는 집적 회로, 인쇄 회로 보드, 실리콘 웨이퍼, 포장, 평면 패널 디스플레이와 같은 전자제품 생산의 모든 단계에 대해 전자 등급 순도(순도 99.999%까지, 미량 금속 기준)의 광범위한 고품질 전자 화학물질을 제공합니다. 귀하가 어떤 단계에 있든 저희는 귀하에게 꼭 필요한 것을 갖추고 있습니다.
  • 전기 도금액 및 무전 도금액
  • 조성된 부식액(Formulated etchant)
  • 초고순도산
  • 카르보란
  • 불소
  • 특수 가스
  • 도판트
  • 반도체급 용제
  • 단결정 기판
즉시 사용 가능한 금, 니켈, 은, 아연용 무전해 도금 솔루션은 물론 저응력 및 핀홀 없는 니켈, Invar(니켈-철 합금) 및 고속 구리용 전기도금 솔루션으로 워크플로우를 유지합니다.
당사의 부식액(etchant)은 기본 레이어를 손상시키지 않고 기판을 제거하고 알루미늄, 구리, 금, 크롬, 텅스텐, 탄탈륨 및 세라믹 필름을 선택적으로 에칭하도록 제조되었으며 특징은 다음과 같습니다.
  • 제어 가능하고 안정적인 에칭 공정 속도
  • 다양한 포토레지스트와 호환 가능
  • 최소 언더커팅
  • 최소 잔류물
모든 고성능, 고순도 전자 애플리케이션을 위해 사용할 수 있는 자사의 고체, 액체 및 기체 형태의 강력한 전자 화학물질 및 소재 포트폴리오를 확인해 보십시오.