MilliporeSigma
Home제품재료과학에너지 소재용액 및 증기 증착 전구체
용액 및 증기 증착 전구체
용액 증착 및 증기 증착 전구체의 그래픽
화학 용액 증착 및 화학 증기 증착은 고급 정밀 박막 및 코팅 형성에 사용되는 두 가지 강력한 기술입니다. 용액 증착, 또는 솔-젤 처리로도 알려진 방법은 전구체 용액으로부터 다양한 무기 및 혼성 복합 재료를 준비하는 인기있는 방법입니다. “솔”이라고 알려진 콜로이드 현탁액이 생성되면, 겔로 전환될 수 있고, 후에 고체로 전환될 수 있습니다. 반면에 증기 증착은 전구체 또는 대상 재료를 기체 상태로 변환하고 이를 기판 상에 엔지니어링된 필름으로 형성하기 위해 다양한 기법을 사용합니다. 당사의 증착 기술 제품은 박막 및 코팅 특성을 정밀하게 맞춤 제작할 수 있습니다. 고객님이 선택한 방법과 응용분야에 따라 신뢰할 수 있는 당사의 다양한 양질의 필름 증착 전구체 화학물질을 선택하십시오.
더 알아보기
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
용액 증착 전구체
당사는 다양한 전용용액 증착 전구체를 제공합니다. 55개의 각기 다른 염기 금속과 더불어 acetylacetonate, tert-butoxide, isopropoxide, phenoxide, ethoxide, tri-sec-butoxide, methoxide, 2-ethylhexanoate 같은 다른 다양한 기능을 가진 다른 물질과 함께 사용 가능합니다. 이러한 제품들은 90%에서 99.999%까지 다양한 순도로 제공되며, 엄선된 용매의 다양한 농도 및 독특한 화학 작용을 가능하게 하는 특정 수화물 형태로 제공됩니다.
화학적 증기 증착(CVD) 전구체/원자층 증착(ALD) 전구체
당사는 CVD/ALD용 고품질 휘발성 유기금속 전구체, 금속 전구체, 금속 유기 전구체를 제공합니다. 이러한 전구체는 다양한 증착 시스템과 함께 사용할 수 있도록 편의와 안전을 목적으로 강철 실린더에 사전 포장되어 있습니다.
물리적 증기 증착 전구체
물리적 증기 증착(PVD)은 고체 원료에서 기화된 소재를 이용하여 기판에 박막을 증착합니다. 당사는 다양한 PVD 응용분야에 사용할 고순도 스퍼터링 대상, 팰릿, 금속 호일, 증발 슬러그를 제공합니다. 여기에는 마이크로 전자 장치, 배터리 전극, 확산 장벽, 광학 코팅이 포함됩니다.
관련 제품 자료
  • Deposition Grade Silanes for Sol-Gel Processes
    Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
  • Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
    This technical spotlight focuses on the thin film solid oxide fuel cells (TF-SOFC). TF-SOFCs refer to solid oxide fuel cells with electrolyte thin films. This review highlights technical advantages of TF-SOFC and introduces deposition methods of electrolyte thin films to fabricate TF-SOFC.
  • Boron Nitride Nanotubes: Properties, Synthesis and Applications
    Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
  • CoMoCAT® Single-wall Carbon Nanotubes
    The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.