MilliporeSigma
Home제품재료과학전자 소재무기 및 금속 나노소재
무기 및 금속 나노소재
추상적인 배경에 떠있는 구형 금 나노입자의 컴퓨터 도해.
나노소재는 크기가 ≤100nm인 입자로 정의됩니다. 나노입자는 표면에 대한 엄청난 양의 화물을 허용하는 높은 표면 대 부피 비율을 가지고 있습니다. 자사의 무기 및 금속 나노소재는 센서 및 태양 전지에서 생물의학 애플리케이션에 이르기까지 다양한 애플리케이션에 이용됩니다. 자사의 나노소재는 나노 막대, 나노 구체, 나노 성게 구조와 같은 다양한 크기와 모양 그리고 나노 분말, 페이스트, 현탁액을 포함한 제제/분산액으로 제공됩니다. 또한 고급 애플리케이션에 적합한 기능화된 나노입자 및 나노입자 키트를 제공합니다. 이러한 강력한 소재의 잠재력을 연구에서 최대한 활용하십시오.
무기 및 금속 나노소재 제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/599 결과
보기 변경
1-20 보기/599 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
무기 나노입자
무기 나노입자는 무독성, 생체적합성, 친수성이며 유기 소재에 비해 매우 안정적입니다. 자사는 실리카, 형광 및 나노다이아몬드 나노입자 등 귀하의 연구 결과를 향상시키기 위해 다양한 무기 나노입자를 제공합니다.
  • 자사의 실리카 제품은 귀하의 연구 요건에 맞게 다양한 변형이 가능합니다. 자사는 매우 안정적인 형광, 메조포러스, 비다공성 또는 기능화된 표면에 상관 없이, 선택할 수 있는 다양한 크기의 제품군을 제공합니다.  
  • 자사는 생체적합성 계면활성제 내에 캡슐화된 반도체 발광 폴리머(LEP) 코어로 구성된 코폴리머 나노입자와 같은 형광 나노 입자를 제공합니다. 향상된 안정성으로 인해 세포 이미징을 위한 다중 모드 MRI를 위해 탁월한 선택입니다.
금속 나노입자
엄선된 화학적 작용기로 제조 및 변형될 때 금속 나노입자(예: , , )는 감지, 배터리, 진단, 치료의 광범위한 애플리케이션을 제공합니다.
금 및 철 산화물 키트
까다로운 합성 단계 없이 자사의 금 나노입자, 금 나노어친, 철 산화 나노입자의 독특한 광학 및 생체적합성 특징을 이용하십시오. 자사는 올리고, 항체, 단백질, 펩타이드의 단일 단계 접합을 위한 말레이미드 및 N-하이드록시수치니미드 기능성 키트를 제공합니다. 자사의 금 나노입자는 이미징, 광열 치료, 약물 전달을 위한 세포 표적화, 생체표지자 검출, 면역측정(측방향 흐름 분석 포함)에 사용될 수 있습니다. 자사의 산화철 나노입자는 세포와 생체 분자 분리, 유전자 전달, 약물 방출, 자기공명영상(MRI), 고열 애플리케이션에 적합합니다.