태양 에너지 소재
Products
관련 제품 자료
- /language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/photovoltaics-and-solar-cells/opv-tutorial
- Ruthenium-based dyes for Dye-sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
- Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures
- Quantum Dots for Electronics and Energy Applications
In this article, the properties of some of the new non-cadmium based QDs along with different applications of QDs are summarized.
- Organic Dyes for Dye-Sensitized Solar Cells
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
- Metal Organic Frameworks (MOFs)
Metal-organic frameworks (MOFs) are porous, crystalline materials composed of metal ions bound by organic ligands.
- Metal-Organic Frameworks in Energy
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.
- Organic Photovoltaics in IoT, Architecture, and Wearables
Advances in OPV materials & device design; OPV technology as an energy source, enabling larger deployment of low-power, low-maintenance, & environmentally friendly hardware solutions is discussed.
활성층 소재
태양광 전지의 활성층은 에너지 변환이 일어나는 곳입니다. 머크가 제공하는 광범위한 제품군:
- 비풀러렌 수용체(NFA) - 높은 조정성 및 결정성을 제공합니다.
- 풀러렌 수용체(FA) - 광 흡수 및 전하 분리를 향상시킵니다.
- 페로브스카이트 - 놀라운 변환 효율을 보여줍니다.
- 티타니아 - 향상된 전자 수송 및 안정성으로 인정받았습니다.
- 고분자 공여체 - 탁월한 다목적성과 효율성을 제공합니다.
위에서 언급한 핵심 소재(전극, 정공 수송 소재, 전자 수송 소재, 활성층 소재) 외에도 당사의 포괄적인 태양광 전지 연구 작업 흐름 솔루션에는 용매 및 화학 물질과 기판 및 성격 정의 도구가 포함되어 있습니다.
전자 수송 소재
효율적인 전자 수송, 작동 조건에서의 안정성, 활성층에 사용되는 제조 공정, 장치 아키텍처 및 재료와의 호환성을 촉진합니다. TiO2(이산화티타늄), ZnO(산화아연), PCBM(페닐-C61-부티르산 메틸 에스테르), C60(풀러렌)과 같은 유기 및 무기 변형 중에서 선택하십시오.
정공 수송 소재
효율적인 정공 수송, 작동 조건에서의 안정성, 장치 제작 공정 내로 손쉬운 통합을 제공합니다. Spiro-OMeTAD, Spiro-MeOTAD, PEDOT 및 PTAA와 같은 유기 및 무기 변형 모두에서 선택하십시오.
전극
필요에 맞는 다양한 옵션 중에서 선택하십시오.
- 은(Ag) - 뛰어난 전도도와 안정성으로 유명합니다.
- ITO 기반(인듐주석산화물) - 높은 투명성과 전도도를 제공합니다.
- FTO 기반(불소 도핑 산화주석) - 투명성과 뛰어난 전기 전도도를 결합합니다.
- 탄소 나노 소재 - 성능 향상을 가능하게 하는 고유한 특성을 보유하고 있습니다.