연료전지 멤브레인 및 소재
지속 가능하고 재생 가능한 에너지원인 연료전지는 수소가 풍부한 연료원과 산소 사이의 역전해 반응을 통해 전기 에너지를 생산합니다. 연료전지는 기존 연소 엔진에 비해 높은 효율을 나타내고 배출량을 줄일 수 있으며, 종종 폐기물로 열과 물만 발생합니다. 이러한 깨끗하고 효율적인 전기 공급원을 발전소 용도에 맞게 확장되거나 운송 또는 휴대용 전력 용도에 맞게 축소할 수 있습니다. 현재 진행되는 연구는 이온교환 멤브레인 전해질 개발과 멤브레인 전극 조립체 개선과 같은 비용 절감 그리고 동시에 연료전지 기술의 성능과 내구성 향상에 초점을 맞추고 있습니다.
자사의 연료전지와 멤브레인 소재는 높은 양성자 전도성, 높은 화학적 및 열적 안정성, 연료전지 구성품에 대한 낮은 가스 투과성과 같은 우수한 특성을 제공합니다. 자사는 연료전지 촉매의 고활성화를 위한 백금과 백금 합금, 백금 촉매 및 대체 백금 증착 소재를 제공합니다.
Products
고체산화물 연료전지(SOFC)
고체산화물 연료전지는 고체 산화물 전해질을 사용하여 연료전지 음극에서 양극으로 음성 산소 이온을 전도합니다. 저희의 고체 산화물 재료는 다양한 이트리아 안정화 지르코니아 (YSZ), 란탄과 스트론튬 망간산염 (LSM), 가돌리늄 도핑 세리아 (GDC) 및 기타 세라믹 재료로 구성되어 있습니다. 이러한 재료들은 SOFC (고체 산화물 연료전지) 응용 분야의 내구성과 성능을 향상시키기 위해 특별히 설계되었습니다.
양성자 교환 멤브레인(PEM) 연료전지
PEM 연료전지에서 폴리머 멤브레인은 에너지를 생산하기 위해 물 전기분해를 사용하여 전자를 차단하는 동안 양극에서 음극으로 양성자를 전도합니다. PEM 연료전지용으로 저희는 고 프로톤 전도도, 높은 화학 및 열적 안정성, 그리고 낮은 가스 투과성 속성을 갖춘 재료를 제공합니다. 이러한 재료에는 Nafion™ 막과 같이 황산기로 기능화된 폴리머 재료와 불소화 폴리머가 포함됩니다.
관련 제품 자료
- Article: Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cells
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
- Article: Materials for Thin Film Solid Oxide Fuel Cells (TF-SOFCs)
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
- Article: Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
- Article: Perfluorosulfonic Acid Membranes for Fuel Cell and Electrolyser Applications
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.