Merck
Home제품재료과학전자 소재특수 및 스마트 폴리머
특수 및 스마트 폴리머
고강도 구조의 애플리케이션에 사용되는 열경화성이라고 불리는 특수 폴리머로 제조된 플라스틱 체인.
특수 및 스마트 폴리머 소재는 강성, 인성, 인장 강도, 낮은 크리프와 같은 탁월한 기계적 특성을 가진 엔지니어링 공정에 적합합니다. 이러한 폴리머는 기어, 자동차 부품, 전자 기기의 외부 덮개, 고강도 복합 재료와 같은 구조적 애플리케이션에 이상적입니다. 이를 위해 당사의 열경화성, 열가소성 및 3D 프린팅 필라멘트를 살펴보세요. 
열경화성 폴리머
자사의 열경화성 폴리머 또는 열경화성 소재는 최종 형태로 경화 및 성형 되어 비가역적으로 경화될 수 있습니다. 이러한 애플리케이션을 위해, 자사는 다음을 제공합니다. 
  • 아미드 방향족 레진
  • 비스페놀 A 폴리머 및 에폭시 프리폴리머 레진
  • 포름알데히드 폴리머 및 에폭시
  • 광경화성 레진
자세히 알아보기
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/2015 결과
보기 변경
1-20 보기/2015 결과
비교
제품 번호
제품명
제품 설명
가격
열가소성 폴리머
열가소성 폴리머는 높은 온도에서 모양을 바꿀 수 있는 열 가공성과 같은 다른 고유한 특성을 가지고 있습니다. 열가소성 폴리머는 일반적으로 사출 성형 및 압출에 사용됩니다. 열가소성 폴리머는 외부 자극을 통해 가역적으로 수축, 확장 또는 회전하는 인공 근육 또는 작동기 역할을 하는 이방성 복합 재료를 강화하는 데에도 사용됩니다. 다음과 같은 예가 있습니다.
  • 폴리우레탄 및 우레탄 전구체
  • 왁스 및 오일
  • 폴리(페닐렌 옥사이드) 열가소성 레진
  • 폴리설폰
3D 프린팅 폴리머 필라멘트
자사는 적층 제조 애플리케이션을 수용할 수 있도록 다양한 3D 프린팅 폴리머 필라멘트를 제공합니다. 모든 유형의 3D 프린팅 기술을 위해 제작된 자사의 폴리머는 최종 제품의 신속한 설계, 프로토타이핑, 제조를 위해 빠른 프린팅, 최소 노즐 막힘, 낮은 뒤틀림을 허용합니다.