액정
액정은 구성 분자의 방향(네마틱, 콜레스테릭) 및 위치(스멕틱)가 정렬된 고도로 구조화된 액체입니다. 분자 정렬의 유형은 100개를 초과하는 알려진 액정 단계를 가진 액정 분자의 모양과 키랄성에 의해 조절됩니다. 액정 필름의 분자 정렬은 파장(색상)과 입사광의 편광에 따라 달라질 수 있는 광학적 특성(예: 굴절률, 반사율, 투과성)을 나타냅니다.
액정은 자극반응성 소재입니다. 액정의 분자 정렬은 온도, 전기장, 자기장 또는 화학물질의 흡착과 같은 환경에 민감합니다. 액정의 두 가지 주요 특성인, 액체 유사 거동 및 광학적 이방성 때문에 액정은 주로 전환 가능한 디스플레이 및 광전자 장치에 사용됩니다. 액체 결정성 폴리머 네트워크와 엘라스토머는 소프트 로봇공학, 견고한 전자공학, 보건과학의 잠재적 애플리케이션을 위해 학계, 정부, 산업 연구진이 면밀히 조사 중인 유망한 자극반응성 소재입니다.
자사는 디스코틱 액정과 여러 폴리머 액정 소재뿐만 아니라 잘 정의된 네마틱, 콜레스테릭, 스멕틱 분자 액정들을 제공합니다. 또한 자사는 액체 결정 정렬을 가진 것으로 알려진 분자 블록인 액정 단량체의 제품군을 제공합니다. 자사의 액정 구성 요소는 액정 분자를 제조하기 위해 흔히 사용되는 신톤입니다. 과학 혁신을 가속화하기 위한 혁신적인 액정 소재의 광범위한 포트폴리오를 확인하십시오.
제품
관련성에 따라 정렬
1-20 보기/35 결과
보기 변경
1-20 보기/35 결과