주요 문서
394513
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyde-d2
98 atom % D, 98% (CP)
동의어(들):
Deuterated paraformaldehyde, Dideuteroparaformaldehyde, Formaldehyde-d2 polymer, Polyoxymethylene-D2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD2O)n
CAS Number:
Molecular Weight:
32.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
170 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)