양식
pellets
용융 지수
2.0-4.0 g/10 min (200°C/5kg)
분자량
average Mn ~170,000
average Mw ~350,000
충격 강도
21 J/m (Izod, ASTM D 256, 23 °C, notched)
불순물
≤5% mineral oil
전이 온도
Tg 95 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C
연장
ASTM D 638 - 1.5% (at break)
SMILES string
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.