반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
Quality Level
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
InChI key
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves