553638
4-Fluorobiphenyl
95%
동의어(들):
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
About This Item
추천 제품
분석
95%
양식
solid
refractive index
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
283-284 °C (lit.)
mp
75-79 °C (lit.)
density
1.288 g/mL (lit.)
작용기
fluoro
phenyl
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
InChI key
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable