분석
95%
양식
powder
반응 적합성
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
불순물
may contain ca. 5% acetonitrile
mp
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
SMILES string
[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9
InChI
1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;
InChI key
VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객