분석
≥97%
양식
(Solid/Powder)
색상
light yellow, transparent
mp
179-183 °C
λmax
385 nm (in THF)
오비탈 에너지
HOMO 5.83 eV
LUMO 2.43 eV
UV 흡수
λ: 293 nm Amax: in THF
λ: 326 nm Amax: in THF
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)n(-c3ccc(cc3)N(c4ccc(cc4)-n5c6ccccc6c7ccccc57)c8ccc(cc8)-n9c%10ccccc%10c%11ccccc9%11)c%12ccccc2%12
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
TCTA is widely used as a hole-transport and hole-injection material in light-emitting diodes and perovskite solar cells.
TCTA is a very popular phosphorescent host material due to its large band gap (Eg = 3.4 eV) for green, red and white phosphorescent organic light-emitting diodes (PhOLEDs).
Examples of OLED device performance:
1. ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
Color: red
Max. Luminance: 24529 Cd/m2
Max. EQE: 17 %
Turn-On Voltage: 2.7 V
2. ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
Color: green
Max. Luminance: 207839 Cd/m2
Max. EQE: 21.6 %
Turn-On Voltage: 2.1 V
3. ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:FIrpic (10 wt%)/DPPS/TAZ/LiF/Al
Color: blue
Max. Luminance: 29500 Cd/m2
Max. EQE: 8.8 %
Turn-On Voltage: 3.5 V
4. ITO/PEDOT:PSS/NPD/TCTA/m-CBTZ:Ir(Bt)2(acac) (10%)/TPBI/LiF/Al
Color: yellow
Max. Luminance: 106000 Cd/m2
Max. EQE: 17.5 %
Turn-On Voltage: 3 V
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.