D145009
3-(Dimethylamino)-1-propylamine
99%
동의어(들):
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
About This Item
추천 제품
vapor density
3.6 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
InChI key
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter