K6000
α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt
≥97%
동의어(들):
4-Methylthio-2-oxobutanoic acid sodium salt, 4-Methylthio-2-oxobutyric acid sodium salt, KMBA
분석
≥97%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na].CSCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O3S.Na/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
IFSCKRWNXKWTLR-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Measuring antioxidant capacity using the ORAC and TOSC assays.: This study details the use of α-Keto-γ-(methylthio)butyric acid sodium salt in assessing antioxidant capacity through ORAC and TOSC assays, emphasizing its utility in metabolic and chemical synthesis research (Garrett AR et al., 2010).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)