주요 문서
Z561673
Basic tabletop plasma cleaner
AC/DC input 110 V AC
동의어(들):
Tabletop plasma cleaner
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
42281532
높이 × 너비 × 깊이
8 in. × 10 in. × 8 in.
8.5 in. × 10 in. × 8 in.
챔버 직경 × 길이
3 in. × 7 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
  • A basic tabletop plasma cleaner is a device ideal for surface cleaning, preparation, and modification.
  • The unit is made of pyrex.
  • Plasma treatment may be applied to metals, ceramics, composites, plastics, polymers, and biomaterials.
  • Features an optional flow mixer that allows individually metered intakes for up to two different gases and monitors the chamber.
  • Choice of low, medium, and high power settings.
  • Includes an adjustable RF power.
  • 1/8 in. NPT needle valve to admit gases and control the pressure.
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.