Merck
Filtration
필터 및 주사기
자사의 종합 여과 제품 포트폴리오는 질적 및 정량적 여과지, 절단 디스크 필터, 주사기 필터, 원심 필터 장치, 진공 및 압력 필터, 시료 수집용 필터, 정제, 용제 여과, 투석, 분리, 정화, 농도, 농축이 포함됩니다. 화학에서 생명과학, 제조, 환경검사에 이르기까지 귀하의 애플리케이션 또는 방법에 필요한 여과 제품을 보유하고 있습니다.    
Amicon® Devices
Amicon® 장치
다운스트림 애플리케이션 준비에서 생물학적 및 환경 샘플의 단백질 농축, 탈염, 버퍼 교환, 분리 그리고 diafiltration을 위한 원심분리 및 가압 ultrafiltration 장치.
실험실 필터 홀더
시린지 필터 홀더, 인라인 필터 하우징, 진공 및 압력 여과용 필터 홀더를 포함하여 액체 및 가스 여과용 절단 디스크 멤브레인 필터와 함께 사용하기 위한 유리, 스테인리스 스틸 및 플라스틱 필터 홀더 제품군
실험실 필터 홀더
더 많은 카테고리 보기
Multiscreen<sup>®</sup> 필터 플레이트
Multiscreen® 필터 플레이트
다양한 멤브레인 옵션을 가진 96웰 및 384웰 형식의 MultiScreen® 여과 플레이트는 높은 처리량 선별, ELISpot 분석, 리간드 결합 분석, 세포 기반 분석, ADME 검사, PCR 여과, 시료 전처리용으로 사용됩니다.
제품 보기
Millipore<sup>®</sup> 필터 멤브레인
Millipore® 필터 멤브레인
Millipore® 멤브레인은 1950년대부터 학술, 제약, 산업 분야에서 실험실 여과를 지원해 왔습니다. 자사는 MF-Millipore® 혼합 셀룰로오스 에스테르, Durapore® PVDF, Millipore Express® PLUS 폴리에테르설폰뿐만 아니라 친수성, 소수성 PTFE에 이르는 다양한 범위의 멤브레인 화학물질을 제공합니다.
제품 보기
필터 페이퍼
필터 종이
Whatman® filter papers for qualitative and quantitative analysis.
제품 보기
시린지 필터
시린지 필터
고성능 멸균 및 비멸균 시린지 필터는 다양한 멤브레인 재질 및 공극 크기로 제공되며, HPLC, UHPLC, 이온 크로마토그래피, 용출 시험 및 기타 분석에 필요한 시료 전처리 시 알맞는 제품을 선택하실 수 있습니다.
제품 보기
필터 멤브레인
Filter Membranes
HPLC 및 기타 분석 기법에서 유기 용매 및 수용액 여과를 위한 필터 멤브레인 그리고 시료 전처리, 정화, 미립자 제거, 시료수집, 필터 멸균, 분리, 잔류물 추출에도 사용.
제품 보기
Millex<sup>®</sup> 시린지 필터
Millex® 시린지 필터
Millex® 시린지 필터는 멸균 및 비멸균 형식으로 이용 가능하며, 다양한 멤브레인 및 하우징 옵션으로 제공되어 HPLC, UHPLC 및 용해 검사를 포함한 애플리케이션을 위한 다양한 용매 및 시료 유형과 호환성이 있습니다. 
제품 보기
원심 필터
Centrifugal Filters
다운스트림 공정을 위한 생물, 환경 시료의 농축 및 전처리용 여과 장치.
제품 보기
진공 필터
진공 필터
완충액, 용매, 배지의 일반여과를 위한 Bottle-Top Filtration Units 및 시스템, HPCL 및 UHPLC 시료 전처리에 사용하는 무주사기(syringeless) 필터, 용질 및 화합물 건조를 위한 가압필터 깔때기, 미생물 검사를 위한 분석필터 깔때기.
제품 보기
Stericup<sup>®</sup> 진공 필터
Stericup® 진공 필터
필수적인 Stericup® 및 지속 가능한 Stericup® E 필터는 세포 배양물을 보호하기 위해 배지를 여과하는 핵심 장치입니다. 빠른 유속, 저단백질 결합, 마이코플라즈마 배제, 플라스틱 폐기물 감소를 위해 멤브레인과 공극 크기 중에서 선택합니다.
제품 보기