Merck
셉타
흰색 바탕 위에 놓인 세 개의 검은색 고무 격막으로, 한쪽 끝이 다른 쪽보다 넓어 원뿔 모양을 띠고 있으며, 각각 다른 용도나 장착에 사용하도록 설계되었습니다.
공기에 민감한 화학 실험에서 유리 기구 이음매, 튜브, 병, NMR 튜브, 앰풀 및 캐뉼레이션 기법에 임시 마개로 사용할 수 있는 다양한 종류의 톱니형 및 비톱니형 세프타와 슬리브 스토퍼를 제공합니다. 용기 내의 귀중한 내용물을 대기로부터 보호하기 위해, 당사의 세프타 제품군은 공기와 수분을 확실하게 차단하는 밀봉 기능을 제공합니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
관련 자료
하늘색 배경 위에 다양한 흰색 Precision Seal® 세프타가 놓여 있는 모습
프리시전 씰(Precision Seal) 세프타
프리시전 씰® 세프타는 인증된 천연 고무 배합으로 제작되어 뛰어난 재밀봉 성능을 제공합니다. 당사의 프리시전 씰® 세프타는 캐뉼라 삽입 시나 압력을 받는 상황에서도 조인트를 통해 미끄러지거나 튀어나오지 않으며, 유기 용매를 다루는 작업 중에도 사용할 수 있습니다. 프리시전 씰®의 길고 테이퍼형인 플러그 디자인은 표준 테이퍼 조인트에 적합하며, 표준 슬리브 스토퍼보다 50~80% 더 넓은 밀봉 면적을 제공합니다. 프리시전 씰® 세프타의 내부 씰 설계는 화학 물질 및 용매 증기가 조인트를 통해 슬리브로 이동하는 것을 최소화하여, 노출로 인한 슬리브의 팽창, 누출 또는 고장을 방지합니다. 고무의 표면 질감은 연마 유리 조인트와 유사하며, 일단 고정되면 움직임이 없습니다. 당사의 프리시전 씰® 세프타는 모든 규격에서 절대적인 일관성을 확보하기 위해, 인증된 단일 로트 원료를 사용하여 “클린룸” 환경에서 제조됩니다. 
흰색 배경 위에 다양한 크기와 모양을 지닌 빨간색, 파란색, 베이지색의 수바-씰 세프타 6개가 흩어져 있으며, 그립이나 부착을 위한 돌기가 있습니다.
Suba-seal 세프타
당사는 톱니 모양 스토퍼가 장착된 최고 품질의 턴오버 마개를 제공하는 정품 Suba-seal 세프타를 공급합니다. 당사의 Suba-seal 고무 세프타는 다양한 크기로 제공되며, 공기와 습기에 민감한 화학 실험 절차에 이상적입니다. 코어링이 없는 바늘로 천공한 후, 고무가 천공 부위를 밀봉하여 용기 내부의 내용물을 외부 대기로부터 보호합니다. 또한 고온 용도(최대 200°C 연속 사용 가능)에 적합한 수바-씰 실리콘 고무 세프타도 공급하고 있으며, 이 제품은 천연 고무에 비해 내화학성이 향상되었고 멸균 용도로 오토클레이브 처리가 가능합니다. 
실험실 플라스크에 장착된 천연 고무 격막(슬리브 마개).
천연 고무 세프타(슬리브 스토퍼)
천연 고무 세프타는 저밀도 천연 고무로 제작되어 약한 유기 용매 및 수용액을 덮는 데 사용할 수 있습니다. 당사는 다양한 규격 옵션 중에서 선택하실 수 있는 천연 고무 세프타를 제공합니다.
기타 세프타 및 부속품
 당사는 슬리브 스토퍼 세프타, 안료 무첨가 세프타, 톱니형 세프타, Precision Seal® 세프타 캡 등 다양한 용도에 적합한 폭넓은 세프타 제품군을 제공합니다.
당사의 포괄적인 GC 세프타 제품군과 전문 수공구를 확인해 보십시오. 이 제품들은 시스템 내부의 운반 가스 압력을 유지하고, 시료 주입 시 주사기 바늘에 의한 반복적인 천공을 견딜 수 있도록 누출 없는 밀봉을 제공합니다.
디스펜서 용기, 고무 세프타를 병 및 플라스크 연결부에 단단히 고정하는 데 탁월한 Wrap-it 타이, 그리고 헤비듀티 버전과 이코노미 버전으로 제공되는 Wrap-it 타이 설치 도구를 포함한 세프타 액세서리를 살펴보세요.