자사의 시료 전처리 및 정제 포트폴리오에는 고체상 추출법(SPE), QuEChERS, 고체상 미량추출법(SPME), 공기 모니터링, 검체 분해, 퍼지 앤 트랩(purge and trap) 기술, 플래시 크로마토그래피 및 LPLC를 위한 제품이 포함됩니다. 자사의 포괄적인 제품은 임상, 제약, 환경 검체 준비, 인지질 제거, 다이옥신 및 PCB 검체 분석을 위한 제품과 능동 및 수동 공기 수집을 위한 탈착 튜브 및 흡착 카트리지를 위한 제품을 특징으로 합니다.
더 많은 카테고리 살펴보기
Millex® 주사기 필터는 멸균 및 비멸균 형식으로 이용 가능하며, 다양한 멤브레인 및 하우징 옵션으로 제공되어 HPLC, UHPLC, 용해 검사 등의 애플리케이션을 위한 다양한 용매 및 시료 유형과 호환성이 있습니다.
제품에는 고객의 모든 과학적 요구를 위한 카트리지, 유리 튜브, 96-웰 플레이트, QuEChERS 튜브(분산 SPE), 온라인 PSE 및 진공 매니폴드가 포함됩니다.
고체상 미량추출법(SPME)은 무용매 시료 전처리 기술입니다. 자사가 제공하는 전체 SPME 제품을 살펴보십시오. SPME를 위한 자사의 혁신적인 제품은 스마트 SPME 파이버, 니티놀코어 파이버 및 BioSPME를 포함합니다.
기체, 증기 및 대기 입자, 실내 공기와 업무 환경에 대한 노출의 검출 및 측정을 위한 우수한 공기 모니터링 제품. 자사의 다양한 제품은 공기 수집 펌프 및 관련 부속품과 같은 능동, 수동 및 전체 공기 수집 장치를 포함합니다.
퍼지 앤 트랩 방법은 가스 크로마토그래프(GC)에서 휘발성 분석물질을 캡처하기 위해 물 샘플을 무기 트랩으로 퍼짓히면서 휘발성 유기 화합물(VOCs)을 분석하는 데 사용됩니다.
당사의 EXtrelut® NT는 분액 깔때기를 대체하여 액체-액체 추출(LLE)을 간소화합니다. 이러한 무에멀젼 단일 단계 공정은 다루기 쉽고, 용매 사용이 최소화되고, 배치 간 순도가 높으며, 재현성 및 회수율이 있어 미량 금속 분석에 적합합니다.