Merck
Home제품실험 용품액체 취급 및 분주
액체 취급 및 분주
자사는 Eppendorf® Combitips Advanced® 및 ep Dualfilter T.I.P.S.®, Corning® DeckWorks™, Lambda® 및 Isotip®, ART® 장벽 팁 및 SoftFit L Reload System™ 및 BRAND®  HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT 및 PD-팁과 같은 선도적인 브랜드의 소량 액체 분주를 위한 다양한 피펫 팁과 피펫터를 제공합니다. 분자생물학 및 세포 배양에 필요한 품질 보장을 위해 Corning® Costar® Strippett®  또는 KIMAX® 51 혈청학 피펫은 최고의 제품입니다. MiliSentials™ 소분용 피펫 컨트롤러, Eppendorf® Easypet® 또는 BRAND® accu-jet®  프로 피펫 컨트롤러와 함께 사용하면 탁월한 효과를 얻을 수 있습니다. 적정 및 분석 화학 기술을 위해, BRAND®  BLAUBRAND®  ETERNA 체적 측정 피펫은 본래의 배치 인증서와 함께 제공됩니다. BRAND® Dispensette®  S 및 seripettor® pro, Hamilton® 듀얼 주사기 희석기 Microlab® 625, KDS Legato™ 주사기 펌프와 같은 병탑 채수장치 추가와 함께, 일반 실험실의 요건을 충족시킬 수 있는 포괄적인 포트폴리오를 보유하고 있습니다.   
더 알아보기
인기있는 필터
피펫터
피펫 장치는 고정된 양의 액체를 흡입하고 분주하기 위해 피펫 팁과 함께 사용됩니다.
  • 수동 피펫은 공기 변위를 사용하여 측정된 양의 액체를 전달합니다.
  • 전자 피펫은 반복 피펫팅으로 인한 근골격계 질환의 발생 가능성을 최소화하고 일반적으로 수동형을 대체합니다.
  • 양성 변위 피펫은 DNA와 같은 소량의 휘발성 또는 점성 물질에 사용됩니다. 이를 위해서는 액체를 직접 이동시키는 모세관과 피스톤으로 구성된 일회용 마이크로시린지 팁이 필요합니다. 양성 변위는 고점성 또는 포말성 액체, 고밀도 또는 증기압 액체를 피펫팅하기 위해 이상적입니다.
  • 반복 피펫을 사용하면 각 단계 사이에 더 많은 액체를 흡입할 필요 없이 동일한 양의 액체를 여러 튜브 또는 웰에 반복적으로 분주할 수 있습니다.
  • 멀티채널 피펫에는 단일 장치를 사용하여 멀티웰 플레이트에 피펫팅하기 위한 여러 팁이 있습니다.
피펫 팁
피펫 팁은 마이크로피펫을 사용하여 측정된 양의 액체를 흡입 및 분주하기 위한 일회용 용품입니다. 피펫 팁 선택은 다음과 같이 여러 요인에 따라 달라집니다.
  • 부피 용량: 팁은 특정 피펫과 함께 사용할 때 지정된 범위 내에서 양을 정확하게 전달하도록 설계되었습니다. 정확한 분주를 위해 팁 용량은 피펫의 양과 일치해야 합니다.
  • 재질: 피펫 팁은 내용물을 쉽게 볼 수 있도록 일반적으로 투명한 일회용 폴리프로필렌으로 제작됩니다. 유리 피펫 팁은 가혹한 화학물질 분주에 사용할 수 있습니다.
  • 규격: 일부 피펫 팁은 목이 긴 병으로부터 시료를 흡입하여 젤 적재, 미세모세관 주입, PCR, 피펫팅에 사용할 수 있도록 길게 만들어 졌습니다. 넓은 보어 피펫 팁은 점성이 있는 액체, 게놈 DNA, 손상되기 쉬운 세포주를 전달할 수 있도록 팁 끝이 넓게 만들어 졌습니다. 피펫 팁은 피펫의 배럴에 밀봉을 형성하도록 적절한 규격이어야 합니다.
  • 멸균성: 팁은 검사 요건에 따라 멸균 또는 비멸균 상태로 제공됩니다. 세포 배양 애플리케이션은 일반적으로 멸균 피펫 팁을 사용해야 합니다.
  • 처리: 팁에는 DNase, RNase, 발열물질이 없어야 합니다. 일부 액체 취급 용도에는 저단백질 결합 또는 유지를 위한 코팅 또는 처리가 된 특수 피펫 팁이 필요합니다. 
  • 필터 및 장벽 팁: 필터형 피펫 팁에는 피펫의 오염과 분사 간의 교차 오염을 방지하기 위해 부착 지점 근처에 필터가 포함되어 있으며 핵산, 병원성 물질 또는 방사성 동위원소 작업 시 권장됩니다. 팁 장벽은 액체가 피펫 장치로 유입되는 것을 방지합니다. 오염을 제어하기 위해 여러 종류의 필터 및 장벽 팁을 사용할 수 있습니다. 
  • 호환성: 일반 팁은 대부분의 표준 피펫과 호환됩니다. 일부 피펫은 특별한 배럴 구조를 가지며 특정 팁이 필요할 수 있습니다. 특정 피펫 팁은 견고한 플라스틱으로 제작되어 일부 피펫과 호환되지 않을 수 있습니다. 양성 변위 피펫터는 점성 액체를 피펫팅하기 위해 모세관과 피스톤이 통합된 특수 팁이 필요합니다.
피펫 컨트롤러 및 벌브
피펫터와 피펫 컨트롤러는 측정과 분사를 위해 혈청학적 및 흡인 피펫에 액체를 흡입하도록 사용됩니다.
  • 기계식 피펫터은 공기 변위를 사용하여 측정된 양의 액체를 전달합니다.
  • 전자 피펫터(피펫 컨트롤러라고도 함)는 인체공학적이며 반복 피펫팅으로 인한 부상 가능성을 최소화합니다.
  • 양성 변위 피펫터는 고점성 또는 포말성 액체, 고밀도 또는 증기압 액체를 피펫팅하기 위해 사용됩니다.
피펫
피펫은 혈청학, 세포 배양, 화학에서 액체의 정확한 양을 측정하기 위해 사용되는 눈금이 있는 유리 또는 플라스틱 튜브입니다. 측정 및 분주를 위한 액체를 추출하기 위해 벌브, 피펫터 또는 피펫 컨트롤러와 같은 피펫 디스펜서를 사용합니다. 유리 피펫은 재사용이 가능하고, 높은 정확도로 측정하며, 더 가혹한 용매와 호환될 수 있습니다. 플라스틱 피펫은 유리 파손 문제를 방지하며 폴리스티렌(높은 측정 정확도와 플라스틱의 편리성을 결합함)과 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌으로 사용 가능하여 화학내성을 높일 수 있습니다.
  • 혈청학 피펫은 액체의 양을 측정 및 분주하기 위해 일반적으로 사용되는 유리 또는 플라스틱 피펫입니다. 일반적으로 매니스커스 수치를 정확하게 측정하기 위한 눈금이 있으며 무균 세포 배양 또는 일반 실험실 분주를 위해 비멸균으로 사용할 수 있습니다. 면 플러그 옵션은 과다 주입 및 오염을 방지하기 위해 사용할 수 있습니다. 점성 액체 및 부유물 피펫팅을 위해 대형 팁 피펫을 사용할 수 있습니다.
  • 파스퇴르 피펫(전달 피펫이라고도 함)은 통합 벌브(점안기와 유사)를 가지고 있으며 소량의 액체를 전달하도록 설계되었습니다. 이러한 피펫은 유리, 폴리스티렌 또는 폴리프로필렌으로 제작할 수 있습니다. 파스퇴르 피펫과 전달 피펫은 액체 측정을 위해 눈금이 있거나 없이 사용할 수 있습니다.
  • 흡인 피펫은 용적을 측정하지 않고 용기에서 액체를 제거하거나 흡인하기 위해 사용됩니다. 일반적으로 눈금이 없으며 용량 전용 크기이며 플러그가 있거나 없이, 멸균 또는 비멸균, 플라스틱 또는 유리로 제조될 수 있습니다.
  • 용적 피펫은 일정한 양의 액체를 높은 정확도로 측정하도록 보정됩니다. 피펫은 2개의 긴 섹션 사이에 더 넓은 저장고와 정확한 양을 추출하도록 하나의 눈금 마크를 가지고 있습니다. 분석화학에서 일반적으로 적정 용액을 준비할 뿐만 아니라 기초 재고로부터 실험실 용액을 만들기 위해 사용됩니다.
병탑 디스펜서
병탑 디스펜서는 오염 없이 안전하고 재현 가능한 액체를 분주할 수 있도록 병 상단에 부착하는 액체 측정 장치입니다. 병탑 디스펜서는 상단 직경, 재료(화학적인 적합성을 보장하기 위함) 및 분주량 범위를 기준으로 선택해야 합니다.
관련 자료
  • Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
    Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
  • Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
    Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
  • Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
    Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
  • Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
    This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.