Grade
spectrophotometric grade
Quality Level
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
제품 라인
Uvasol®
분석
≥99.9% (GC)
형태
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
효능
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
13.2 %
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
불순물
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
증발 잔류물
≤0.0002%
색상
APHA: ≤10
투과
330 nm, ≥15%
335 nm, ≥60%
340 nm, ≥85%
345 nm, ≥95%
350 nm, ≥99%
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
용량
1000 g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
전이 온도
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV 흡수
λ: 330 nm Amax: ≤0.82
λ: 335 nm Amax: ≤0.22
λ: 340 nm Amax: ≤0.07
λ: 345 nm Amax: ≤0.02
λ: 350 nm Amax: ≤0.004
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup