제품명
Hydrochloric acid solution, 25% for analysis EMSURE®
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥25.0% (alkalimetric)
양식
liquid
불순물
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Ba (Barium)
≤0.020 ppm Be (Beryllium)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Cu (Copper)
≤0.020 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Ge (Germanium)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.050 ppm Zn (Zinc)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zr (Zirconium)
≤0.200 ppm Fe (Iron)
≤0.5 ppm Free chlorine (Cl)
≤0.500 ppm Ca (Calcium)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤1 ppm NH4 (Ammonium)
≤1 ppm Sulfate (SO4)
≤1 ppm Sulfite (SO3)
≤50 ppm Bromide (Br)
무기 잔류물
≤5 ppm (as SO4)
색상
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc: This study explores a novel approach using hydrochloric acid solution in the synthesis process aimed at valorizing waste materials. The article demonstrates a chemical strategy that enhances resource recovery, significantly contributing to waste minimization in industrial practices (Morgovan et al., 2024).
- Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas: The study integrates hydrochloric acid solutions in the development of a novel, cost-effective contactless conductivity sensor. This sensor uses a simple paper-based system for the in-situ monitoring of gases, providing a significant tool in environmental monitoring and analysis (Nacapricha et al., 2020).
분석 메모
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Photometric assessment of bromate in drinking water samples using Spectroquant® photometer and test kits, along with 3,3'-dimethylnaphthidine and potassium iodide.
프로토콜
Monochloramine용 표준용액 조제.
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
산 추출 이후에 pyridylazoresorcinol(PAR)을 이용하여 광도측정법으로 측정
유리 Chlorine용 AQA 표준 - 유리 Chlorine용 표준용액 조제 - 유리 Chlorine용 저장용액 조제: 먼저 약 6 - 14% 활성 chlorine을 함유하는 sodium hypochlorite 용액을 이용하여 1:10 희석액을 조제합니다. 이를 위해 sodium hypochlorite 용액 10 ml를 피펫으로 보정 또는 적합성이 확인된 100 ml 정량 플라스크 안에 넣은 뒤 분석용 정제수를 표선까지 채웁니다.
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.