주요 문서
8.41072
Sigma-Aldrich
2′-Chloroacetophenone
for synthesis
동의어(들):
2′-Chloroacetophenone, 1-(2-Chlorophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
218-397-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
1820 mg/kg LD50, oral (Rat)
전이 온도
flash point 88 °C
density
1.189 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(cccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5H,1H3
InChI key
ZDOYHCIRUPHUHN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.188 - 1.192
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F
Flash Point (°C)
88 °C