제품명
Anti-Laminin Antibody, Chemicon®, from rabbit
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
특이성
면역원
애플리케이션
IHC (paraffin) - use diluted at ≥ 1:500 on fixed, paraffin-embedded mouse tissues (skin, liver, etc). (immunoperoxidase technique with the Envision / Dako kit);
ELISA - use diluted at ≥ 1:200 (OD ≥ 500).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable