제품명
Anti-Synuclein α Antibody, Chemicon®, from sheep
생물학적 소스
sheep
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
rat, mouse, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
면역원
애플리케이션
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
결합
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3