클론
ASC-6, monoclonal
종 반응성
human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG1κ
NCBI 수납 번호
관련 카테고리
특이성
면역원
애플리케이션
Immunohistochemistry: on acetone-fixed frozen human epithelial tissues including tongue,foreskin and ovary. Not for use on formalin-fixed tissue.
Flow cytometry: stains human squamous cell carcinoma (SCC9), ovarian carcinoma (SKOV-3) and umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
물리적 형태
저장 및 안정성
기타 정보
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable